Kluczowe dokumenty
HPA021366
Sigma-Aldrich
Anti-RAB34 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Rab-39, Anti-Ras-related protein Rab-34, Anti-Ras-related protein Rah
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
sekwencja immunogenna
GENVREFFFRVAALTFEANVLAELEKSGARRIGDVVRINSDDSNLYLTASKKKPTCCP
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RAB34(83871)
Opis ogólny
Gen RAB34 (białko związane z rasą Rab-34) jest mapowany na ludzki chromosom 17q11.2.
Immunogen
Ras-related protein Rab-34 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
RAB34 (białko związane z rasą Rab-34) jest zidentyfikowane jako związany z Golgim członek szlaku wydzielniczego. Kontroluje morfologię lizosomalną poprzez interakcję z RILP (białko lizosomalne oddziałujące z Rab). RAB34 jest regulowany w górę w glejakach o wysokim stopniu złośliwości i jest powiązany z progresją glejaka.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST75583
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hong-jun Wang et al.
Tumour biology : the journal of the International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine, 36(3), 1573-1578 (2014-12-17)
The objective of this study is to explore the expression pattern, prognostic value, and functional role of RAB34 in gliomas. RAB34 messenger RNA (mRNA) expression was evaluated from low grade to high grade in 220 glioma patients of the Chinese
Göran Jönsson et al.
Breast cancer research : BCR, 12(3), R42-R42 (2010-06-26)
Breast cancer is a profoundly heterogeneous disease with respect to biologic and clinical behavior. Gene-expression profiling has been used to dissect this complexity and to stratify tumors into intrinsic gene-expression subtypes, associated with distinct biology, patient outcome, and genomic alterations.
Li Chen et al.
Molecular membrane biology, 27(1), 23-30 (2009-12-08)
Small GTPase Rab36 is homologous to Rab34 with 56% amino acid sequence identity. Rab34 was characterized as a Golgi-associated Rab protein and regulates lysosomal positioning through interaction with RILP; however, the properties and functions of Rab36 have not been investigated.
Neil M Goldenberg et al.
Molecular biology of the cell, 18(12), 4762-4771 (2007-09-21)
Golgi-localized Rab34 has been implicated in repositioning lysosomes and activation of macropinocytosis. Using HeLa cells, we undertook a detailed investigation of Rab34 involvement in intracellular vesicle transport. Immunoelectron microscopy and immunocytochemistry confirmed that Rab34 is localized to the Golgi stack