Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
HPA021195
Sigma-Aldrich
Anti-ACOX1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab2
Synonim(y):
Anti-AOX, Anti-Palmitoyl-CoA oxidase, Anti-Peroxisomal acyl-coenzyme A oxidase 1, Anti-SCOX, Anti-Straight-chain acyl-CoA oxidase
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
AVRHQSEIKPGEPEPQILDFQTQQYKLFPLLATAYAFQFVGAYMKETYHRINEGIGQGDLSELPELHALTAGLKAFTSWTANTGIEACRMACGGHGY
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ACOX1(51)
Opis ogólny
Gen ACOX1 (oksydaza acylo-koenzymu A 1) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 17q25.1. Białko lokalizuje się w peroksysomach.
Immunogen
Peroxisomal acyl-coenzyme A oxidase 1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
ACOX1 (oksydaza acylo-koenzymu A 1) jest wymagana do β-oksydacji kwasów tłuszczowych w peroksysomach. Powoduje β-dehydrogenację estrów acylo-koenzymu A. ACOX1 jest związany z autosomalną recesywną chorobą, pseudoneonatal-adrenoleukodystrofią, charakteryzującą się błędem w utlenianiu peroksysomalnych kwasów tłuszczowych.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST75724
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hyung-Lok Chung et al.
Neuron, 106(4), 589-606 (2020-03-15)
ACOX1 (acyl-CoA oxidase 1) encodes the first and rate-limiting enzyme of the very-long-chain fatty acid (VLCFA) β-oxidation pathway in peroxisomes and leads to H2O2 production. Unexpectedly, Drosophila (d) ACOX1 is mostly expressed and required in glia, and loss of ACOX1
Ronald J A Wanders
Biochimie, 98, 36-44 (2013-09-10)
Peroxisomes are subcellular organelles which are present in virtually every eukaryotic cell and catalyze a large number of metabolic functions. The importance of peroxisomes for humans is stressed by the existence of a large group of genetic diseases in which
Hyung-Lok Chung et al.
Cell metabolism, 35(5), 855-874 (2023-04-22)
VLCFAs (very-long-chain fatty acids) are the most abundant fatty acids in myelin. Hence, during demyelination or aging, glia are exposed to higher levels of VLCFA than normal. We report that glia convert these VLCFA into sphingosine-1-phosphate (S1P) via a glial-specific
Oguz Kanca et al.
eLife, 8 (2019-11-02)
We previously reported a CRISPR-mediated knock-in strategy into introns of Drosophila genes, generating an attP-FRT-SA-T2A-GAL4-polyA-3XP3-EGFP-FRT-attP transgenic library for multiple uses (Lee et al., 2018a). The method relied on double stranded DNA (dsDNA) homology donors with ~1 kb homology arms. Here
Sacha Ferdinandusse et al.
Human mutation, 28(9), 904-912 (2007-04-27)
Peroxisomal acyl-coenzyme A (acyl-CoA) oxidase deficiency is an autosomal recessive inborn error of peroxisomal fatty acid oxidation due to a deficiency of straight-chain acyl-CoA oxidase (SCOX). The biochemical hallmark of this disorder is the accumulation of very long-chain fatty acids.