Merck
HPA021191
Sigma-Aldrich
Anti-CROCC antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab1
Synonim(y):
Anti-Ciliary rootlet coiled-coil protein, Anti-Rootletin
Wybierz wielkość
100 μL
2440,00 zł
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2440,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 0.04-0.4 μg/mL
sekwencja immunogenna
VKRLEKQNLEKDQVNKDLTEKLEALESLRLQEQAALETEDGEGLQQTLRDLAQAVLSDSESGVQLSGSERTADASNGS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CROCC(9696)
Opis ogólny
Gen CROCC (ciliary rootlet coiled-coil protein) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 1p36.13. CROCC jest powszechnie określany jako rootletin.
Immunogen
Rootletin recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-CROCC antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence[1] and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
CROCC (ciliary rootlet coiled-coil protein) jest ważne dla utrzymania spójności centrosomu. Jest odpowiedzialne za tworzenie włókien związanych z centriolem. CROCC działa również jako składnik strukturalny korzeni rzęskowych. Obniżenie poziomu CROCC u myszy powoduje degenerację fotoreceptorów i negatywnie wpływa na klirens śluzowo-rzęskowy.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST76003
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Rosangela Artuso et al.
Journal of human genetics, 56(7), 508-515 (2011-05-20)
MECP2 mutations are responsible for two different phenotypes in females, classical Rett syndrome and the milder Zappella variant (Z-RTT). We investigated whether copy number variants (CNVs) may modulate the phenotype by comparison of array-CGH data from two discordant pairs of
Linda Shyue Huey Chuang et al.
Cell cycle (Georgetown, Tex.), 11(10), 1938-1947 (2012-05-01)
RUNX family proteins are critical regulators of lineage differentiation during development. The high prevalence of RUNX mutation/epigenetic inactivation in human cancer indicates a causative role for dysfunctional RUNX in carcinogenesis. This is supported by well-documented evidence of functional interaction of
Susanne Bahe et al.
The Journal of cell biology, 171(1), 27-33 (2005-10-06)
After duplication of the centriole pair during S phase, the centrosome functions as a single microtubule-organizing center until the onset of mitosis, when the duplicated centrosomes separate for bipolar spindle formation. The mechanisms regulating centrosome cohesion and separation during the