Kluczowe dokumenty
HPA021180
Sigma-Aldrich
Anti-OLFML2A antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab1
Synonim(y):
Anti-Olfactomedin-like protein 2A, Anti-Photomedin-1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
PTSIPATTTTATTTPTPTTSLLPTEPPSGPEVSSQGREASCEGTLRAVDPPVRHHSYGRHEGAWMKDPAARDDRIYVTNYYY
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
Gen OLFML2A (olfactomedin-like protein 2A) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 9q33.3. Jest wyrażany przez podocyty. Należy do rodziny olfaktomedyn.
Immunogen
Olfactomedin-like protein 2A Precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Sugeruje się, że OLFML2A (białko podobne do olfaktomedyny 2A) bierze udział w procesach, w których pośredniczą podocyty.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST75399
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Catherine Guette et al.
Proteomics. Clinical applications, 9(1-2), 58-63 (2014-11-18)
Olfactomedin-4 (OLFM4, OLM4) is a 72 kDa secreted glycoprotein belonging to the olfactomedin family. The OLFM4 gene expression is regulated by the transcription factors NF-kappa B and AP-1, and the OLM4 functions are poorly understood. OLM4 has been described as
Laleh Sistani et al.
Kidney international, 83(1), 63-71 (2012-08-24)
The podocyte has a central role in the glomerular filtration barrier typified by a sophisticated morphology of highly organized primary (major) and secondary (foot) processes. The molecular makeup of foot processes is well characterized, but that of major processes is
Suely K N Marie et al.
International journal of cancer, 122(4), 807-815 (2007-10-26)
We have performed cDNA microarray analyses to identify gene expression differences between highly invasive glioblastoma multiforme (GBM) and typically benign pilocytic astrocytomas (PA). Despite the significant clinical and pathological differences between the 2 tumor types, only 63 genes were found