Merck
HPA021154
Sigma-Aldrich
Anti-EBAG9 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab2
Synonim(y):
Anti-Cancer-associated surface antigen RCAS1, Anti-Estrogen receptor-binding fragment-associated gene 9 protein, Anti-Receptor-binding cancer antigen expressed on SiSo cells
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:200- 1:500
sekwencja immunogenna
DGSTGFSSRLAATQDLPFIHQSSELGDLDTWQENTNAWEEEEDAAWQAEEVLRQQKLADREKRAAEQQRKKMEKEAQRLMKKEQNKIGVKL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EBAG9(9166)
Opis ogólny
Gen EBAG9 (estrogen receptor-binding fragment-associated gene 9) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 8q23. Jest to białko transmembranowe typu II i ulega wszechobecnej ekspresji. EBAG9 lokalizuje się w kompleksie Golgiego i występuje również w postaci rozpuszczalnej. Jest powszechnie określany jako RCAS1 (antygen nowotworowy wiążący receptor wyrażany na komórkach SiSo).
Immunogen
Receptor-binding cancer antigen expressed on SiSo cells recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
EBAG9 (estrogen receptor-binding fragment-associated gene 9) jest regulowany w górę w wielu nowotworach, w tym w komórkach raka macicy, jajnika, płuc i piersi. Sugeruje się, że pośredniczy w zatrzymaniu wzrostu i apoptozie w aktywowanych komórkach odpornościowych, a tym samym pomaga komórkom nowotworowym uciec przed układem odpornościowym gospodarza.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST73996
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M Tsuneizumi et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 7(11), 3526-3532 (2001-11-14)
EBAG9, an estrogen-responsive gene located at 8q23 was identified in an effort to clone CpG-binding sites. Its product was later found to be identical to RCAS1, a cancer cell-surface antigen implicated in immune escape. We determined the sequence of the
Joel Rousseau et al.
Biochemical and biophysical research communications, 293(5), 1544-1549 (2002-06-11)
RCAS1/EBAG9 (receptor-binding cancer antigen expressed on SiSo cells/ estrogen receptor-binding fragment-associated gene 9), an estrogen-transcribed protein, has been shown to be expressed in a wide variety of cancers, including uterine, ovarian, and lung cancer cells. Soluble and membranous RCAS1 proteins
Satoshi Oizumi et al.
Oncology, 62(4), 333-339 (2002-07-26)
RCAS1 (receptor-binding cancer antigen expressed on SiSo cells) is a new tumor-associated antigen recognized by 22-1-1 monoclonal antibody. RCAS1 expressed on human cancer cells acts as a ligand for a putative receptor present on peripheral lymphocytes. RCAS1 has been shown
Arne Engelsberg et al.
The Journal of biological chemistry, 278(25), 22998-23007 (2003-04-04)
Tumor immunology has received a large impetus from the identification of tumor-associated antigens. Among them, a monoclonal antibody, 22.1.1, was instrumental in defining a novel tumor-associated antigen that was termed "receptor binding cancer antigen expressed on SiSo cells" (RCAS1). RCAS1