Kluczowe dokumenty
HPA021126
Sigma-Aldrich
Anti-ITCH antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-AIP4, Anti-Atrophin-1-interacting protein 4, Anti-E3 ubiquitin-protein ligase Itchy homolog, Anti-Itch, Anti-NAPP1, Anti-NFE2-associated polypeptide 1
Wybierz wielkość
100 μL
2440,00 zł
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2440,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
sekwencja immunogenna
LKSDVLLGTAALDIYETLKSNNMKLEEVVVTLQLGGDKEPTETIGDLSICLDGLQLESEVVTNGETTCSENGVSLCLP
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ITCH(83737)
Opis ogólny
Gen ITCH (E3 ubiquitin-protein ligase Itchy homolog) jest mapowany na ludzki chromosom 20q11.22. Należy do rodziny ligaz ubikwityny E3 Nedd4 (neural precursor cell expressed developmentally down-regulated protein 4).
Ligaza białkowa ubikwityny Itchy E3 (ITCH) charakteryzuje się N-końcową domeną C2 związaną z kinazą białkową C, czterema domenami WW i C-końcową domeną homologiczną do karboksylowego końca ligazy białkowej związanej z białkiem E6 (HECT).
Immunogen
E3 ubiquitin-protein ligase Itchy homolog recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
ITCH (E3 ubiquitin-protein ligase Itchy homolog) jest odpowiedzialna za ubikwitynację CXCR4 (C-X-C chemokine receptor type 4) i białka wiążącego ubikwitynę Hrs (hepatocyte growth factor regulated tyrosine kinase substrate). ITCH pośredniczy również w ubikwitynacji NF-E2 (czynnik jądrowy, pochodzący z erytrocytów 2), a tym samym hamuje jego funkcję transaktywacji. Brak ITCH prowadzi do syndromicznej wieloukładowej choroby autoimmunologicznej.
Ligaza białkowa ubikwityny E3 Itchy (ITCH) w połączeniu z wirusem Ebola VP40 (eVP40) pomaga w tworzeniu cząstek wirusopodobnych (VLP) i pączkowaniu wirusa. Nadekspresja genu jest związana z rozwojem nowotworów tarczycy, głównie anaplastycznego raka tarczycy (ATC).
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST73990
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Adriano Marchese et al.
Developmental cell, 5(5), 709-722 (2003-11-07)
Ubiquitination of the chemokine receptor CXCR4 serves as a targeting signal for lysosomal degradation, but the mechanisms mediating ubiquitination and lysosomal sorting remain poorly understood. Here we report that the Nedd4-like E3 ubiquitin ligase AIP4 mediates ubiquitination of CXCR4 at
ITCH E3 Ubiquitin Ligase Interacts with Ebola Virus VP40 To Regulate Budding
Han Z, et al.
Journal of virology, 90(20), 9163-9171 (2016)
Naomi J Lohr et al.
American journal of human genetics, 86(3), 447-453 (2010-02-23)
Ubiquitin ligases play an important role in the regulation of the immune system. Absence of Itch E3 ubiquitin ligase in mice has been shown to cause severe autoimmune disease. Using autozygosity mapping in a large Amish kindred, we identified a
Tung-Liang Lee et al.
Biochemical and biophysical research communications, 375(3), 326-330 (2008-08-23)
The hematopoietic-specific transcription factor p45/NF-E2 is an important transcriptional activator in the erythroid and megakaryocytic lineages. We describe the first in vivo evidence for the interaction between p45/NF-E2 and the E3 ubiquitin ligase Itch, and the subsequent ubiquitination of p45/NF-E2
Takaya Ishihara et al.
Cancer science, 99(10), 1940-1949 (2008-11-20)
Anaplastic thyroid carcinoma (ATC) is one of the most virulent of all human malignancies, with a mean survival time among patients of less than 1 year after diagnosis. To date, however, cytogenetic information on this disease has been very limited.