Kluczowe dokumenty
HPA021046
Sigma-Aldrich
Anti-UBR4 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-600 kDa retinoblastoma protein-associated factor, Anti-E3 ubiquitin-protein ligase UBR4, Anti-N-recognin-4, Anti-RBAF600, Anti-Retinoblastoma-associated factor of 600 kDa, Anti-Zinc finger UBR1-type protein 1, Anti-p600
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
sekwencja immunogenna
VEFGGNDLLQVYNAQQIKHRLNSTGMYVANTKPGGFTIEISNNNSTMVMTGMRIQIGTQAIERAPSYIEIFGRTMQLNLSRSRWFDFPFTREEALQADKKLNLFIGASVDPAGVTMIDAVKIYGKTKEQF
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... UBR4(23352)
Opis ogólny
Gen UBR4 (ubikwitynowa ligaza białkowa E3 składnik n-recognin 4) jest mapowany na ludzkim chromosomie 1p36.13. Białko lokalizuje się w cytoplazmie i jądrze. UBR4 jest również określane jako p600.
Immunogen
E3 ubiquitin-protein ligase UBR4 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Western Blotting (1 artykuł)
Anti-UBR4 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
UBR4 (ubikwitynowa ligaza białkowa E3 składnik n-recognin 4) oddziałuje z białkiem retinoblastoma w jądrze i działa jako rusztowanie chromatynowe. W cytoplazmie UBR4 reguluje dynamikę cytoszkieletu i morfogenezę błon. Jest to ważne dla tworzenia potarganej błony za pośrednictwem integryny i przeżycia komórek. UBR4 tworzy kompleks E2-E3 z RAD6 (enzym sprzęgający ubikwitynę E2) i KCMF1 (czynnik modulujący kanał potasowy 1). Kompleks ten reguluje degradację substratów N-końcowych za pośrednictwem lizosomu. UBR4 wiąże się z onkoproteiną E7 wirusa brodawczaka ludzkiego typu 16 (HPV-16) i uczestniczy w niezależnym od zakotwiczenia wzroście komórek nowotworowych.
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał Prestige Antibodies® z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST72607
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kari Parsons et al.
Cellular and molecular life sciences : CMLS, 72(6), 1149-1160 (2014-11-27)
A decade ago, the large 600 kDa mammalian protein p600 (also known as UBR4) was discovered as a multifunctional protein with roles in anoikis, viral transformation and protein degradation. Recently, p600 has emerged as a critical protein in the mammalian brain
Jenny H Hong et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 14(3), 674-685 (2015-01-15)
RAD6 is a ubiquitin E2 protein with roles in a number of different biological processes. Here, using affinity purification coupled with mass spectrometry, we identify a number of new RAD6 binding partners, including the poorly characterized ubiquitin E3 ligases KCMF1
Correction: Novel Genetic Locus Implicated for HIV-1 Acquisition with Putative Regulatory Links to HIV Replication and Infectivity: A Genome-Wide Association Study.
Eric O Johnson et al.
PloS one, 10(5), e0129671-e0129671 (2015-05-30)
Yoshihiro Nakatani et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 102(42), 15093-15098 (2005-10-11)
In this article, we identify and characterize p600, a unique 600-kDa retinoblastoma protein- and calmodulin-binding protein. In the nucleus, p600 and retinoblastoma protein seem to act as a chromatin scaffold. In the cytoplasm, p600 and clathrin form a meshwork structure
Liam C Hunt et al.
Cell reports, 28(5), 1268-1281 (2019-08-01)
Skeletal muscle cell (myofiber) atrophy is a detrimental component of aging and cancer that primarily results from muscle protein degradation via the proteasome and ubiquitin ligases. Transcriptional upregulation of some ubiquitin ligases contributes to myofiber atrophy, but little is known