Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA021007
Sigma-Aldrich
Anti-POP7 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Processing of precursor 7, ribonuclease P/MRP subunit (S. cerevisiae), Anti-RPP2, Anti-RPP20
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
HGLGLAINRAINIALQLQAGSFGSLQVAANTSTVELVDELEPETDTREPLTRIRNNSAIHIRVFRVTPK
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... POP7(10248)
Opis ogólny
Gen POP7 (homolog podjednostki białka rybonukleazy P/MRP POP7) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 7q22. POP7 jest powszechnie określany jako RPP20 (podjednostka białka rybonukleazy P p20). Białko lokalizuje się w cytoplazmie i jądrze. Jednak w obecności stresujących warunków gromadzi się w cytoplazmatycznych granulkach SMN (przeżycie neuronu ruchowego).
Immunogen
przetwarzanie prekursora 7, podjednostki rybonukleazy P/MRP (S. cerevisiae) rekombinowane białko znakowane epitopem (PrEST)
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
POP7 (podjednostka białka rybonukleazy P/MRP homolog POP7) jest podjednostką RNazy (rybonukleazy)-P i RNazy-MRP (mitochondrialnego przetwarzania RNA). Wchodzi w interakcje z innym członkiem RPP25 (podjednostka białka rybonukleazy P p25) i razem regulują lokalizację subkomórkową i funkcję enzymatyczną kompleksów RNazy. POP7-RPP25 oddziałuje również z ramieniem P3 RNazy-MRP RNA.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST75069
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nayef Jarrous
RNA (New York, N.Y.), 8(1), 1-7 (2002-03-02)
Catalytic complexes of nuclear ribonuclease P (RNase P) ribonucleoproteins are composed of several protein subunits that appear to have specific roles in enzyme function in tRNA processing. This review describes recent progress made in the characterization of human RNase P
Yimin Hua et al.
Biochemical and biophysical research communications, 314(1), 268-276 (2004-01-13)
Spinal muscular atrophy (SMA) is a neurodegenerative disorder resulting from homozygous loss of the SMN1 gene. To investigate SMN functions, we undertook the yeast two-hybrid screens and identified Drosophila Rpp20, a subunit of the RNase P and RNase MRP holoenzymes
Katherine L D Hands-Taylor et al.
Nucleic acids research, 38(12), 4052-4066 (2010-03-11)
Rpp20 and Rpp25 are two key subunits of the human endoribonucleases RNase P and MRP. Formation of an Rpp20-Rpp25 complex is critical for enzyme function and sub-cellular localization. We present the first detailed in vitro analysis of their conformational properties