Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
HPA020998
Sigma-Aldrich
Anti-LAMTOR4 antibody produced in rabbit
enhanced validation
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-C7orf59, Anti-UPF0539 protein C7orf59
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
MTSALTQGLERIPDQLGYLVLSEGAVLASSGDLENDEQAASAISELVSTACGFRLHRGMNVPFKRLSVVFGEHTLLVTVSGQRVFVVKRQNRGREPIDV
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Immunogen
UPF0539 protein C7orf59 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
LAMTOR4 (late endosomal/lysosomal adaptor and MAPK and MTOR activator 4) jest częścią kompleksu ragulator. Kompleks ragulator kontroluje GTPazy Rag i jest zaangażowany w aktywację mTORC1 (mammalian target of rapamycin complex 1) na powierzchni lizosomalnej. LAMTOR4 ma kluczowe znaczenie dla lizosomalnej lokalizacji mTOR i aktywacji mTORC1.
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał Prestige Antibodies® z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST75116
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Liron Bar-Peled et al.
Cell, 150(6), 1196-1208 (2012-09-18)
The mTOR Complex 1 (mTORC1) pathway regulates cell growth in response to numerous cues, including amino acids, which promote mTORC1 translocation to the lysosomal surface, its site of activation. The heterodimeric RagA/B-RagC/D GTPases, the Ragulator complex that tethers the Rags
Carlos M Guardia et al.
PLoS biology, 17(5), e3000279-e3000279 (2019-05-18)
We report the development and characterization of a method, named reversible association with motor proteins (RAMP), for manipulation of organelle positioning within the cytoplasm. RAMP consists of coexpressing in cultured cells (i) an organellar protein fused to the streptavidin-binding peptide
Manuele Rebsamen et al.
Nature, 519(7544), 477-481 (2015-01-07)
Cell growth and proliferation are tightly linked to nutrient availability. The mechanistic target of rapamycin complex 1 (mTORC1) integrates the presence of growth factors, energy levels, glucose and amino acids to modulate metabolic status and cellular responses. mTORC1 is activated
Olga I Kahn et al.
Nature communications, 9(1), 2773-2773 (2018-07-19)
Mixed polarity microtubule organization is the signature characteristic of vertebrate dendrites. Oppositely oriented microtubules form the basis for selective cargo trafficking in neurons, however the mechanisms that establish and maintain this organization are unclear. Here, we show that APC2, the brain-specific
Shuyu Wang et al.
Science (New York, N.Y.), 347(6218), 188-194 (2015-01-09)
The mechanistic target of rapamycin complex 1 (mTORC1) protein kinase is a master growth regulator that responds to multiple environmental cues. Amino acids stimulate, in a Rag-, Ragulator-, and vacuolar adenosine triphosphatase-dependent fashion, the translocation of mTORC1 to the lysosomal