Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
HPA020996
Sigma-Aldrich
Anti-PLAA antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab2
Synonim(y):
Anti-PLA2P, Anti-PLAP, Anti-Phospholipase A-2-activating protein
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
rozszerzona walidacja
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
sekwencja immunogenna
EGKEFDYVFSIDVNEGGPSYKLPYNTSDDPWLTAYNFLQKNDLNPMFLDQVAKFIIDNTKGQMLGLGNPSFSDPFTGGGRYVPGSSGSSNTLPTADP
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PLAA(9373)
Opis ogólny
Gen PLAA (białko aktywujące fosfolipazę A-2) jest mapowany na ludzkim chromosomie 9p21. Białko zawiera siedmiopłatkowy β-propeler WD40 (β-transducyna), centralną domenę PFU (wiązanie ubikwityny rodziny PLAA) i domenę PUL (PLAP, Ufd3p i Lub1p). PLAA jest również określana jako PLAP.
Immunogen
Phospholipase A-2-activating protein recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
PLAA (białko aktywujące fosfolipazę A-2) oddziałuje z ubikwityną i jest odpowiedzialne za utrzymanie poziomu ubikwityny. Oddziałuje z p97 i uczestniczy w przenoszeniu ubikwitynowanych białek do proteasomu. PLAA kontroluje produkcję prostaglandyn (PGE2), czynnika martwicy nowotworów (TNF)-α i IL (interleukiny)-6. Dodatkowo PLAA uczestniczy w degradacji związanej z retikulum endoplazmatycznym, tworzeniu pęcherzyków i odpowiedzi na uszkodzenia DNA.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST75284
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Qing-Shan Fu et al.
The Journal of biological chemistry, 284(28), 19043-19052 (2009-05-09)
Ubiquitin (Ub) is an essential modifier conserved in all eukaryotes from yeast to human. Phospholipase A(2)-activating protein (PLAA), a mammalian homolog of yeast DOA1/UFD3, has been proposed to be able to bind with Ub, which plays important roles in endoplasmic
Liyan Qiu et al.
The Journal of biological chemistry, 285(1), 365-372 (2009-11-06)
PLAA (ortholog of yeast Doa1/Ufd3, also know as human PLAP or phospholipase A2-activating protein) has been implicated in a variety of disparate biological processes that involve the ubiquitin system. It is linked to the maintenance of ubiquitin levels, but the
Fan Zhang et al.
Cellular signalling, 20(5), 844-861 (2008-02-23)
Phospholipase A(2) (PLA(2))-activating protein (PLAA) is a novel signaling molecule that regulates the production of prostaglandins (PGE(2)) and tumor necrosis factor (TNF)-alpha. To characterize the function of native PLAA in situ, we generated HeLa (Tet-off) cells overexpressing plaa (plaa(high)) and