Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
HPA020904
Sigma-Aldrich
Anti-SERTAD2 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab2
Synonim(y):
Anti-SERTA domain-containing protein 2, Anti-TRIP-Br2, Anti-Transcriptional regulator interacting with the PHD-bromodomain 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
SPPALLPEKDSFSSALDEIEELCPTSTSTEAATAATDSVKGTSSEAGTQKLDGPQESRADDSKLMDSLPGNFEITTSTGFLTDLTLDDILFADIDTSMYDFDPCTSSSGTASKMAPVSADDLLKTLAP
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SERTAD2(9792)
Opis ogólny
Gen SERTAD2 (SERTA domain-containing protein 2) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 2p14. Należy do rodziny białek TRIP-Br. Ekspresja SERTAD2 jest najwyższa na granicy G1/S. Białko lokalizuje się w cytoplazmie i jądrze. Jest ogólnie określane jako TRIP-Br2 (regulator transkrypcji oddziałujący z bromodomeną PHD).
Immunogen
SERTA domain-containing protein 2 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
SERTAD2 (SERTA domain-containing protein 2) odgrywa kluczową rolę w regulacji progresji cyklu komórkowego. Nadekspresja SERTAD2 stymuluje aktywność E2F (retinoblastoma-associated protein 1) i nasila nowotworzenie. Jest on regulowany w górę w raku prostaty, płaskonabłonkowym raku płuc, gruczolakoraku płuc, gruczolakoraku torbieli jajnika, raku jelita grubego, raku nerkowokomórkowym, kostniakomięsaku i raku wątrobowokomórkowym. Co ciekawe, SERTAD2 reguluje również lipolizę adipocytów, termogenezę i metabolizm oksydacyjny, a tym samym moduluje magazynowanie tłuszczu w tkance tłuszczowej.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST73759
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jit Kong Cheong et al.
Journal of translational medicine, 7, 8-8 (2009-01-21)
Members of the TRIP-Br/SERTAD family of mammalian transcriptional coregulators have recently been implicated in E2F-mediated cell cycle progression and tumorigenesis. We, herein, focus on the detailed functional characterization of the least understood member of the TRIP-Br/SERTAD protein family, TRIP-Br2 (SERTAD2).
I-Lu Lai et al.
Gene, 388(1-2), 102-109 (2006-12-05)
TRIP-Brs are a recently discovered set of proteins whose functions remain poorly characterized. Here we report the identification of TRIP-Br3 as a member of the TRIP-Br family along with evidence showing that TRIP-Brs interact with bromodomain-containing transcriptional cofactors PCAF, STAF65gamma
Jit Kong Cheong et al.
The Journal of biological chemistry, 283(17), 11661-11676 (2008-03-05)
Overexpression of the proto-oncogene TRIP-Br2 (SERTAD2) has been shown to induce E2F activity and promote tumorigenesis, whereas ablation of TRIP-Br2 arrests cell proliferation. Timely degradation of many cell cycle regulators is fundamental to the maintenance of proper cell cycle progression.
Chong Wee Liew et al.
Nature medicine, 19(2), 217-226 (2013-01-08)
Obesity develops as a result of altered energy homeostasis favoring fat storage. Here we describe a new transcription co-regulator for adiposity and energy metabolism, SERTA domain containing 2 (TRIP-Br2, also called SERTAD2). TRIP-Br2-null mice are resistant to obesity and obesity-related