Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
HPA020880
Sigma-Aldrich
Anti-DPF2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anty-BAF45d, Anty-ubi-d4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
SFPSIKPDTDQTLKKEGLISQDGSSLEALLRTDPLEKRGAPDPRVDDDSLGEFPVTNSRARKRILEPDDFLDDLDDEDYEEDTPKRRGKGKSKGKGVGS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DPF2(5977)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
DPF2 (D4, zinc and double PHD fingers family 2) należy do rodziny białek d4. Białko zawiera amino-końcową domenę 2/3, palec cynkowy typu C2H2 i karboksylo-końcowy palec cynkowy PHD (homeodomena roślinna). Jest również określane jako REQ (requiem).
Immunogen
Zinc finger protein ubi-d4 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Western Blotting (1 artykuł)
Anti-DPF2 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
DPF2 (D4, cynk i rodzina podwójnych palców PHD 2) jest czynnikiem transkrypcyjnym. Jest również identyfikowany jako wczesny gen sygnalizujący apoptozę. DPF2 funkcjonuje jako białko adaptorowe między kompleksem SWI/SNF (SWItch/Sucrose Non-Fermentable) i RELB (v-rel avian reticuloendotheliosis viral oncogene homolog B)/p52, a tym samym promuje aktywację transkrypcyjną zależną od NF (czynnika jądrowego) -κB.
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał Prestige Antibodies® z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST73709
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Toshio Tando et al.
The Journal of biological chemistry, 285(29), 21951-21960 (2010-05-13)
The SWI/SNF chromatin remodeling complex plays pivotal roles in mammalian transcriptional regulation. In this study, we identify the human requiem protein (REQ/DPF2) as an adaptor molecule that links the NF-kappaB and SWI/SNF chromatin remodeling factor. Through in vitro binding experiments
Yiping Lim et al.
Molecular biotechnology, 46(3), 301-307 (2010-06-24)
Apoptosis is known to be the main cause of cell death in the bioreactor environment, leading to the loss of recombinant protein productivity. In a previous study, transcriptional profiling was used to identify and target four early apoptosis-signaling genes: FADD
V Adam Cruickshank et al.
PloS one, 10(11), e0142806-e0142806 (2015-11-17)
Alterations in chromatin structure caused by deregulated epigenetic mechanisms collaborate with underlying genetic lesions to promote cancer. SMARCA4/BRG1, a core component of the SWI/SNF ATP-dependent chromatin-remodelling complex, has been implicated by its mutational spectrum as exerting a tumour-suppressor function in
Wei Zhang et al.
Biochemical and biophysical research communications, 413(1), 58-61 (2011-09-06)
DPF2 is an evolutionary highly conserved member of the d4-protein family characterized by an N-terminal 2/3 domain, a C2H2-type zinc finger (ZF), and a C-terminal tandem PHD zinc finger. DPF2 is identified as a transcription factor and may be related