Kluczowe dokumenty
HPA020879
Sigma-Aldrich
Anti-ZMYM5 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-MYM, Anti-ZNF198L1, Anti-ZNF237, Anti-zinc finger, MYM-type 5
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
sekwencja immunogenna
KEKTSQLQLSVECGTDTLLIQENVNLPPSSTSTIADTFQEQLEEKNFEDSIVPVVLSADPGTWPRILNIKQRDTLVENVP
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ZMYM5(9205)
Opis ogólny
Gen ZMYM5 (zinc finger MYM-type protein 5) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 13q11-q12. Należy do rodziny genów MYM. ZMYM5 jest również określany jako ZNF237 (białko palca cynkowego 237).
Immunogen
palec cynkowy, znacznik sygnatury epitopu rekombinowanego białka MYM typu 5 (PrEST)
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również Prestige Antibodies® protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
ZMYM5 (białko typu MYM z palcem cynkowym 5) jest zaangażowane w modulację transkrypcji. Reguluje ekspresję preseniliny 1, a tym samym tłumi kontrolowane przez presenilinę 1 kanały wycieku Ca2+ retikulum endoplazmatycznego.
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał Prestige Antibodies® z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST73708
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hriday K Das et al.
Journal of neurochemistry, 122(3), 487-500 (2012-05-23)
Genetic deletion or mutations of presenilin genes (PS1/PS2) cause familial Alzheimer's disease and calcium (Ca²⁺) signaling abnormalities. PS1/PS2 act as endoplasmic reticulum (ER) Ca²⁺ leak channels that facilitate passive Ca²⁺ leak across ER membrane. Studies with PS1/PS2 double knockout (PS1/PS2-DKO)
Martine Pastorcic et al.
Brain research, 1128(1), 21-32 (2006-11-28)
DNA sequences required for the expression of the human presenilin 1 (PS1) gene have been identified between -118 and +178 flanking the major initiation site (+1) mapped in SK-N-SH cells. Several Ets sites are located both upstream as well as
J Sohal et al.
Cytogenetics and cell genetics, 89(1-2), 24-28 (2000-07-15)
We have cloned a novel, widely expressed human gene, ZNF237, that shows extensive similarity to the N-terminal region of ZNF198. Two alternatively spliced regions were identified by RT-PCR; the major splice variant is predicted to encode a 383 amino acid