Kluczowe dokumenty
HPA020735
Sigma-Aldrich
Anti-GGCT antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Cytochrome c-releasing factor 21, Anti-Gamma-glutamylcyclotransferase
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
QEGVKSGMYVVIEVKVATQEGKEITCRSYLMTNYESAPPSPQYKKIICMGAKENGLPLEYQEKLKAIEPNDYTGKVSEEIE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GGCT(79017)
Opis ogólny
γ-glutamylocyklotransferaza (GGCT) jest białkiem homodimerycznym. Kodujący ją gen jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 7p14-15.
Immunogen
Gamma-glutamylcyclotransferase recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Western Blotting (1 artykuł)
Anti-GGCT antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting.[1] To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
γ-glutamylocyklotransferaza (GGCT) bierze udział w metabolizmie glutationu. Odgrywa ważną rolę w tworzeniu 5-oksoproliny i wolnych aminokwasów z peptydów γ-glutamylowych. Wykazano, że białko to ulega ekspresji w wielu nowotworach.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74840
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zhifeng Lin et al.
Cancer biotherapy & radiopharmaceuticals, 30(5), 211-216 (2015-05-06)
Lung cancer as an aggressive type tumor is rapidly growing and has become the leading cause of cancer-related death worldwide. γ-Glutamylcyclotransferase (GGCT) has been shown as a diagnostic marker in various cancers. To reveal whether there is a correlation between
Susumu Kageyama et al.
BioMed research international, 2015, 345219-345219 (2015-09-05)
Gamma-glutamylcyclotransferase (GGCT) is one of the major enzymes involved in glutathione metabolism. However, its gene locus was unknown for many years. Recently, the gene for GGCT was found to be identical to C7orf24, which is registered as a hypothetical protein.
Wenjie Zhang et al.
BMC biochemistry, 17(1), 19-19 (2016-12-03)
Gamma glutamylcyclotransferase (GGCT) has been proved to be involved in various cancers, but the biological function of GGCT in gastric cancer is still largely unknown. The expression level of GGCT was evaluated by informatics analyses based on the Oncomine database.
Tomonari Amano et al.
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society, 60(1), 76-86 (2011-12-30)
γ-Glutamyl cyclotransferase (GGCT) contributes to the γ-glutamyl cycle that regulates glutathione metabolism. Although GGCT has been implicated in several studies as a possible cancer marker, little is known about its distribution in cells and tissues. The authors investigated GGCT expression