Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
HPA020603
Sigma-Aldrich
Anti-IPPK antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-IPK1 homolog, Anti-Inositol-1,3,4,5,6-pentakisphosphate 2-kinase, Anti-Inositol-pentakisphosphate 2-kinase, Anti-Ins(1,3,4,5,6, Anti-InsP5 2-kinase
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
sekwencja immunogenna
GCLLYKTLQVQMLDLLDIEGLYPLYNRVERYLEEFPEERKTLQIDGPYDEAFYQKLLDLSTEDDGTVAFALTKVQQYR
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IPPK(64768)
Opis ogólny
Wykazano, że mRNA 2-kinazy inozytolo-pentakisfosforanu (IPPK) ulega ekspresji w sercu, mózgu, jądrach i łożysku. Kodujący ją gen jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 9.
Immunogen
Inositol-pentakisphosphate 2-kinase recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
2-kinaza inozytolo-pentakisfosforanu (IPPK) bierze udział w konwersji 1, 3, 4, 5, 6-pentakisfosforanu inozytolu (IP5) do heksakisfosforanu inozytolu (IP6). Badania wykazały, że komórki wykazujące wysoki poziom ekspresji tego enzymu są chronione przed apoptozą. IPPK ulega ekspresji na wysokim poziomie u pacjentów cierpiących na nefropatię cukrzycową.
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał Prestige Antibodies® z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST75245
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
John W Verbsky et al.
The Journal of biological chemistry, 277(35), 31857-31862 (2002-06-27)
The enzyme(s) responsible for the production of inositol hexakisphosphate (InsP(6)) in vertebrate cells are unknown. In fungal cells, a 2-kinase designated Ipk1 is responsible for synthesis of InsP(6) by phosphorylation of inositol 1,3,4,5,6-pentakisphosphate (InsP(5)). Based on limited conserved sequence motifs
Varin Gosein et al.
The Journal of biological chemistry, 288(52), 36788-36795 (2013-10-30)
Inositol 1,3,4,5,6-pentakisphosphate 2-kinase (IPK1) converts inositol 1,3,4,5,6-pentakisphosphate(IP5) to inositol hexakisphosphate (IP6). IPK1 shares structural similarity with protein kinases and is suspected to employ a similar mechanism of activation. Previous studies revealed roles for the 1- and 3-phosphates of IP5 in
John Verbsky et al.
The Journal of biological chemistry, 280(32), 29263-29268 (2005-06-22)
The overexpression of inositol 1,3,4-trisphosphate 5/6-kinase has recently been shown to protect HEK293 cells from tumor necrosis factor alpha (TNF(alpha))-induced apoptosis. This overexpression leads to an increase in the levels of both inositol 1,3,4,5,6-pentakisphosphate (InsP5) and inositol 1,2,3,4,5,6-hexakisphosphate (InsP6). Cells