Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA020541
Sigma-Aldrich
Anti-PRSS37 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-AC093638.4 antibody produced in rabbit, Anti-Peptidase S1 domain-containing protein LOC136242
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
sekwencja immunogenna
PQDDLMLIKLAKPAMLNPKVQPLTLATTNVRPGTVCLLSGLDWSQENSGRHPDLRQNLEAPVMSDREC
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PRSS37(136242)
Opis ogólny
Gen kodujący białko zawierające domenę peptydazy S1 (PRSS37) znajduje się na ludzkim chromosomie 7q34 i zawiera pięć eksonów. Białko ma dwie izoformy.
Immunogen
Białko zawierające domenę peptydazy S1 LOC136242 Prekursor rekombinowanego białka ze znacznikiem epitopu (PrEST)
Zastosowanie
Przeciwciało anty-PRSS37 produkowane u królików, Prestige Antibody, zostało opracowane i zatwierdzone przez projekt Human Protein Atlas (HPA) . Każde przeciwciało jest testowane immunohistochemicznie na setkach normalnych i chorych tkanek. Obrazy te można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Przeciwciała są również testowane przy użyciu immunofluorescencji i western blottingu. Aby wyświetlić te protokoły i inne przydatne informacje na temat Prestige Antibodies i HPA, odwiedź sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
Badania wykazały, że plemniki, które nie wyrażają białka zawierającego domenę peptydazy S1 (PRSS37), nie wiążą się z komórką jajową.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST75147
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yong-Pil Cheon et al.
Clinical and experimental reproductive medicine, 42(3), 77-85 (2015-10-17)
One of the key factors of early development is the specification of competence between the oocyte and the sperm, which occurs during gametogenesis. However, the starting point, growth, and maturation for acquiring competence during spermatogenesis and oogenesis in mammals are
Chunling Shen et al.
Biology of reproduction, 88(5), 123-123 (2013-04-05)
In order to understand the mechanisms of mammalian fertilization, studies using genetically manipulated animals have provided us with plenty of interesting and valuable information on the genetic factors affecting male fertility. In the present work, we demonstrate for the first
Xuan Shang et al.
Cellular and molecular life sciences : CMLS, 75(23), 4371-4384 (2018-07-23)
Testis-specific PRSS55 is a highly conserved chymotrypsin-like serine protease among mammalian species. So far, the physiological function of PRSS55 remains unknown. Here, we show that PRSS55 is a GPI-anchored membrane protein, specifically expressed in adult mouse testis and mainly observed
Daiji Kiyozumi et al.
Nature communications, 14(1), 2354-2354 (2023-04-25)
The mammalian spermatozoa produced in the testis require functional maturation in the epididymis for their full competence. Epididymal sperm maturation is regulated by lumicrine signalling pathways in which testis-derived secreted signals relocate to the epididymis lumen and promote functional differentiation.