Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA020448
Sigma-Aldrich
Anti-RBM45 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Developmentally-regulated RNA-binding protein 1, Anti-RB-1, Anti-RNA-binding motif protein 45, Anti-RNA-binding protein 45
Wybierz wielkość
100 μL
2440,00 zł
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2440,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
VDSLDEPPNSRIFLVISKYTPESVLRERFSPFGDIQDIWVVRDKHTKESKGIAFVKFARSSQACRAMEEMHGQCLGPNDTKPIKVFIAQSRSSGSHRDVEDEELTRIFVMIPKSYTEE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RBM45(129831)
Opis ogólny
Białko 45 wiążące RNA (RBM45) składa się z 476 aminokwasów i ulega ekspresji w mózgu. Występuje głównie w jądrze i posiada trzy motywy rozpoznawania RNA (RRM).[1]
Immunogen
RNA-binding protein 45 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Immunohistochemistry (1 paper)
Anti-RBM45 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting.[1] To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige. The antibody has been used for co-immunoprecipitation.[1]
Działania biochem./fizjol.
Białko 45 z motywem wiązania RNA (RBM45) wiąże się z białkiem 1 związanym z ECH (KEAP1) i stabilizuje je. Wiązanie to blokuje odpowiedź antyoksydacyjną, a tym samym przyspiesza apoptozę. RBM45 jest wykrywane w płynie mózgowo-rdzeniowym (CSF) pacjentów ze stwardnieniem zanikowym bocznym.[1]
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74501
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nadine Bakkar et al.
Molecular and cellular biology, 35(14), 2385-2399 (2015-05-06)
Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is a fatal neurodegenerative disease characterized by the selective loss of motor neurons. Various factors contribute to the disease, including RNA binding protein dysregulation and oxidative stress, but their exact role in pathogenic mechanisms remains unclear.
Christina Wei et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 32(4), 2073-2085 (2017-12-06)
Myotonic dystrophy type 1 (DM1) is a progressive neuromuscular disease caused by expanded CUG repeats, which misregulate RNA metabolism through several RNA-binding proteins, including CUG-binding protein/CUGBP1 elav-like factor 1 (CUGBP1/CELF1) and muscleblind 1 protein. Mutant CUG repeats elevate CUGBP1 and
Mahlon Collins et al.
Acta neuropathologica, 124(5), 717-732 (2012-09-21)
RNA-binding protein pathology now represents one of the best characterized pathologic features of amyotrophic lateral sclerosis (ALS) and frontotemporal lobar degeneration patients with TDP-43 or FUS pathology (FTLD-TDP and FTLD-FUS). Using liquid chromatography tandem mass spectrometry, we identified altered levels