Kluczowe dokumenty
HPA020361
Sigma-Aldrich
Anti-PRODH antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-HSPOX2, Anti-PIG6, Anti-PRODH1, Anti-PRODH2, Anti-Proline dehydrogenase (oxidase) 1, Anti-TP53I6
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
sekwencja immunogenna
QESVAKLGIASRAEIEDWFTAETLGVSGTMDLLDWSSLIDSRTKLSKHLVVPNAQTGQLEPLLSRFTEEEELQMTRMLQRMDVLAKKATEMGVRLMVDAEQTYFQ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PRODH(5625)
Opis ogólny
Dehydrogenaza (oksydaza) prolinowa 1 (PRODH) jest enzymem mitochondrialnym ulegającym ekspresji głównie w mózgu. Gen kodujący ten enzym znajduje się na ludzkim chromosomie 22q11.2 i składa się z 14 eksonów.
Immunogen
dehydrogenaza prolinowa (oksydaza) 1 rekombinowane białko znakowane epitopem (PrEST)
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
Dehydrogenaza (oksydaza) prolinowa 1 (PRODH) katalizuje pierwszy etap katabolizmu proliny, w którym przekształca prolinę w D-1-pirolino-5-karboksylan. Działa jako supresor nowotworów, stymuluje apoptozę i zapobiega proliferacji komórek. PRODH kontroluje również homeostazę i tworzenie reaktywnych form tlenu. Gen kodujący ten enzym jest delecją w zespole delecji 22q11 (22q11DS), a mutacje w nim są związane z zaburzeniami neuropsychiatrycznymi.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74554
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shengdi Hu et al.
Experimental biology and medicine (Maywood, N.J.), 248(14), 1206-1220 (2023-08-26)
Glycine from sow's milk only meets 20% of the requirement of suckling piglets. However, how glycine is synthesized endogenously in neonates is not known. This study determined glycine synthesis from 4-hydroxyproline (an abundant amino acid in milk and neonatal blood)
Vanessa K Ota et al.
PloS one, 9(2), e87686-e87686 (2014-02-06)
Schizophrenia is a neurodevelopmental disorder with high heritability. Several lines of evidence indicate that the PRODH gene may be related to the disorder. Therefore, our study investigates the effects of 12 polymorphisms of PRODH on schizophrenia and its phenotypes. To
Shengdi Hu et al.
Experimental biology and medicine (Maywood, N.J.), 248(17), 1446-1458 (2023-10-15)
This study tested the hypothesis that the synthesis of glycine from 4-hydroxyproline (an abundant amino acid in milk and neonatal blood) was impaired in tissues of piglets with intrauterine growth restriction (IUGR), thereby contributing to a severe glycine deficiency in
Maria Suntsova et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(48), 19472-19477 (2013-11-13)
Using a systematic, whole-genome analysis of enhancer activity of human-specific endogenous retroviral inserts (hsERVs), we identified an element, hsERVPRODH, that acts as a tissue-specific enhancer for the PRODH gene, which is required for proper CNS functioning. PRODH is one of