Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA020357
Sigma-Aldrich
Anti-TSPAN33 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Penumbra, Anti-Proerythroblast new membrane, Anti-Tetraspanin-33, Anti-Tspan-33, Anti-hPen
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
NAIVHYRDDLDLQNLIDFGQKKFSCCGGISYKDWSQNMYFNCSEDNPSRERCSVPYSCCLPTPDQAVINTMCGQGMQAFDYLEASKVIYTNGCIDKLVNWIHSNLFL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
Tetraspanina-33 (TSPAN33) należy do rodziny tetraspanin i jest 283-aminokwasowym białkiem transmembranowym. Ulega ekspresji w aktywowanych komórkach B, erytroblastach, w kilku chorobach autoimmunologicznych i chłoniaku Hodgkina. Gdy TSPAN33 zostanie przetransportowany na powierzchnię komórki, tworzy homodimery. Kodujący go gen jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 7.
Immunogen
Tetraspanin-33 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Tetraspanina-33 (TSPAN33) oddziałuje z białkiem zawierającym domenę dezintegryny i metaloproteinazy 10 (ADAM10), które jest metaloproteazą. Kontroluje również jej wyjście z retikulum endoplazmatycznego. Wykazano, że TSPAN33 działa jako supresor wzrostu in vitro i bierze udział w erytropoezie. Badania pokazują również, że mutacja w tym białku może prowadzić do anemii.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST73143
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zhong Chen et al.
Cancer genetics and cytogenetics, 162(2), 95-98 (2005-10-11)
We previously cloned the murine Penumbra gene based on its differential expression in proerythroblasts/erythroblasts. Subsequently, we identified human Penumbra cDNA from a human bone marrow cDNA library and the human Penumbra gene from a BAC library. Penumbra is a new
Marc J Heikens et al.
Blood, 109(8), 3244-3252 (2006-12-13)
In a search for new genes involved in the regulation of erythropoiesis, we identified murine Penumbra cDNA from a multipotent hematopoietic cell line based on its predominant expression in erythroblasts. Subsequently, we identified the human PENUMBRA from a bone marrow
Emmanuel Dornier et al.
The Journal of cell biology, 199(3), 481-496 (2012-10-24)
The metalloprotease ADAM10/Kuzbanian catalyzes the ligand-dependent ectodomain shedding of Notch receptors and activates Notch. Here, we show that the human tetraspanins of the evolutionary conserved TspanC8 subfamily (Tspan5, Tspan10, Tspan14, Tspan15, Tspan17, and Tspan33) directly interact with ADAM10, regulate its
Van Phi Luu et al.
Clinical immunology (Orlando, Fla.), 149(3), 388-399 (2013-11-12)
We have identified Tspan33 as a gene encoding a transmembrane protein exhibiting a restricted expression pattern including expression in activated B cells. TSPAN33 is a member of the tetraspanin family. TSPAN33 is not expressed in resting B cells, but is