Merck
Wszystkie zdjęcia(9)
Kluczowe dokumenty
HPA020265
Sigma-Aldrich
Anti-DBNL antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Cervical SH3P7, Anti-Cervical mucin-associated protein, Anti-Drebrin-F, Anti-Drebrin-like protein, Anti-HIP-55, Anti-HPK1-interacting protein of 55 kDa, Anti-SH3 domain-containing protein 7
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
INWTGEGVNDVRKGACASHVSTMASFLKGAHVTINARAEEDVEPECIMEKVAKASGANYSFHKESGRFQDVGPQAPVGSVYQ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DBNL(28988)
Opis ogólny
Białko podobne do Drebrin (DBNL) jest białkiem adaptorowym z C-końcową domeną Src homology 3 (SH3).
Immunogen
Drebrin-like protein recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Białko podobne do Drebrin (DBNL) jest zaangażowane w szlaki transdukcji sygnału, ponieważ jest substratem dla różnych kinaz.[1] Odgrywa ważną rolę w endocytozie, odpowiedziach immunologicznych i rozwoju narządów. Promuje przeżycie komórek nowotworowych i hamuje apoptozę. DBNL wiąże się również z białkami 14-3-3 i działa jako czujnik sygnału.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74993
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ning Liu et al.
International journal of molecular sciences, 15(3), 4903-4914 (2014-03-22)
In the present study, hematopoietic progenitor kinase 1 (HPK1)-interacting protein of 55 kDa (HIP-55) protein was over-expressed in HEK293 cells, which was genetically attached with 6x His tag. The protein was purified by nickel-charged resin and was then subjected to
Chengzhi Yang et al.
Molecular bioSystems, 10(6), 1393-1399 (2014-03-29)
HIP-55 (hematopoietic progenitor kinase 1 [HPK1]-interacting protein of 55 kDa) is the mammalian homologue of the yeast Abp1p. It contains a C-terminal Src homology 3 domain and an N-terminal actin depolymerization factor (ADF-H/C) domain. HIP-55 appears to be critical for
Drebrin-like protein DBN-1 is a sarcomere component that stabilizes actin filaments during muscle contraction
Eugenia Butkevich
Nature Communications, 7523 (2015)
Jin Han et al.
The Journal of biological chemistry, 278(52), 52195-52202 (2003-10-15)
HIP-55 (hematopoietic progenitor kinase 1 (HPK1)-interacting protein of 55 kDa, also called SH3P7 and mAbp1) is a novel SH3 domain-containing protein. HIP-55 binds to actin filaments both in vitro and in vivo. HIP-55 activates HPK1 and c-Jun N-terminal kinase (JNK)
Arindam Ghosh et al.
Biochemistry, 59(16), 1553-1558 (2020-04-14)
Drebrin-like protein (DBNL) is a multidomain F-actin-binding protein, which also interacts with other molecules within different intracellular pathways. Here, we present quantitative measurements on the size and conformation of human DBNL. Using dual-focus fluorescence correlation spectroscopy, we determined the hydrodynamic
Produkty
Learn about glioma markers for high-grade gliomas and low-grade gliomas and find reliable Prestige Antibodies® to target glioma markers.