Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA020051
Sigma-Aldrich
Anti-IFT81 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab2
Synonim(y):
Anti-CDV-1, Anti-Carnitine deficiency-associated protein expressed in ventricle 1, Anti-Intraflagellar transport protein 81 homolog
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
IKFIMDSLNKEPFRKNYNLITFDSLEPMQLLQVLSDVLAEIDPKQLVDIREEMPEQTAKRMLSLLGILKYKPSGNATDMSTFRQGLVIGSKPVIYPVLHWLLQRTNELKKR
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IFT81(28981)
Opis ogólny
Transport wewnątrzbłonowy 81 (IFT81) jest częścią kompleksu B transportu wewnątrzbłonowego. Kodujący go gen zlokalizowany jest na ludzkim chromosomie 12q24.
Immunogen
transport wewnątrzbłonowy 81
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Transport wewnątrzbłonowy 81 (IFT81) łączy się z transportem wewnątrzbłonowym 74 (IFT74), tworząc kompleks, który wiąże się z tubuliną. Odgrywa to rolę w ciliogenezie. Mutacje w genie kodującym IFT81 są powiązane z rzęsistkowicą.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74482
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Genomic organization and mapping of mouse CDV (carnitine deficiency-associated gene expressed in ventricle)-1 and its related CDV-1R gene.
Higashi M
Mammalian Genome, 11(12), 1053-1057 (2000)
Isabelle Perrault et al.
Journal of medical genetics, 52(10), 657-665 (2015-08-16)
Bidirectional intraflagellar transport (IFT) consists of two major protein complexes, IFT-A and IFT-B. In contrast to the IFT-B complex, all components of IFT-A have recently been linked to human ciliopathies when defective. We therefore hypothesised that mutations in additional IFT-B
Sagar Bhogaraju et al.
Science (New York, N.Y.), 341(6149), 1009-1012 (2013-08-31)
Intraflagellar transport (IFT) of ciliary precursors such as tubulin from the cytoplasm to the ciliary tip is involved in the construction of the cilium, a hairlike organelle found on most eukaryotic cells. However, the molecular mechanisms of IFT are poorly