Merck
Wszystkie zdjęcia(9)
Kluczowe dokumenty
HPA019948
Sigma-Aldrich
Anti-RUVBL1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab2
Synonim(y):
Anti-49 kDa TATA box-binding protein-interacting protein, Anti-49 kDa TBP-interacting protein, Anti-ECP-54, Anti-INO80 complex subunit H, Anti-NMP 238, Anti-Pontin 52, Anti-RuvB-like 1, Anti-TAP54-alpha, Anti-TIP49a
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
independent
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:200- 1:500
sekwencja immunogenna
GPPGTGKTALALAIAQELGSKVPFCPMVGSEVYSTEIKKTEVLMENFRRAIGLRIKETKEVYEGEVTELTPCETENPMGG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RUVBL1(8607)
Opis ogólny
RUVBL1 (RuvB-like AAA ATPase 1) to białko o masie 50 kDa należące do rodziny ATPaz AAA(+) (ATPaza związana z różnymi aktywnościami komórkowymi). Składa się z trzech funkcjonalnych domen, nazwanych domenami DI, DII i DIII. Domena DII składa się z 6 α-helis, 9 pasm β i 2 bardzo krótkich310-helis. Spośród wszystkich domen, dwie domeny są odpowiedzialne za wiązanie i hydrolizę ATP.
Immunogen
RuvB-like 1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
RUVBL1 (RuvB-like AAA ATPase 1) jest zaangażowany w różne procesy komórkowe, w tym regulację transkrypcji, replikację DNA, naprawę uszkodzeń DNA, remodeling chromatyny i apoptozę. W procesie remodelowania chromatyny sprzęga się z innymi białkami, tworząc ludzki kompleks acetylazy histonowej/remodelowania chromatyny TIP60, który odgrywa istotną rolę w transkrypcji i naprawie DNA. Kompleks remodelujący chromatynę reguluje strukturę chromatyny, a także utrzymuje eksport oparty na DNA w komórce. Funkcjonuje również jako składnik ludzkiego kompleksu holoenzymu polimerazy RNA II, co wskazuje na jego rolę w procesach transkrypcyjnych. RUVBL1 jest również związany z dwoma szlakami onkogennymi, c-Myc i innym, szlakiem β-kateniny. Ponadto bierze udział w składaniu małych nukleolarnych cząsteczek rybonukleoprotein, lokalizacji nukleolarnej i transporcie.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74003
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Justyna Durślewicz et al.
Discover. Oncology, 13(1), 106-106 (2022-10-16)
The present study aimed to investigate expression levels and prognostic significance of RUVBL1 and HNRNPU in stage I and II non-small-cell lung cancer (NSCLC) patients. Therefore, we evaluated immunohistochemical staining of RUVBL1 and HNRNPU, as well as RNA-seq data from
Justyna Durślewicz et al.
Cancers, 16(7) (2024-04-13)
This study investigates the roles of RUVBL1 and HIF1A in ccRCC development and explores their clinical significance as prognostic biomarkers. mRNA and protein expressions were analyzed using TCGA data and an institutional tissue cohort, respectively. Correlations with clinicopathological parameters and
Pedro M Matias et al.
The Journal of biological chemistry, 281(50), 38918-38929 (2006-10-25)
RuvBL1 is an evolutionarily highly conserved eukaryotic protein belonging to the AAA(+)-family of ATPases (ATPase associated with diverse cellular activities). It plays important roles in essential signaling pathways such as the c-Myc and Wnt pathways in chromatin remodeling, transcriptional and
Matteo Da Ros et al.
Autophagy, 13(2), 302-321 (2016-12-09)
Ribonucleoprotein (RNP) granules play a major role in compartmentalizing cytoplasmic RNA regulation. Haploid round spermatids that have exceptionally diverse transcriptomes are characterized by a unique germ cell-specific RNP granule, the chromatoid body (CB). The CB shares many characteristics with somatic
Jirina Tyleckova et al.
International journal of molecular sciences, 13(12), 15536-15564 (2013-02-28)
A comprehensive proteome map of T-lymphoblastic leukemia cells and its alterations after daunorubicin, doxorubicin and mitoxantrone treatments was monitored and evaluated either by paired comparison with relevant untreated control and using multivariate classification of treated and untreated samples. With the