Kluczowe dokumenty
HPA019891
Sigma-Aldrich
Anti-PPM1L antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab1
Synonim(y):
Anti-PP2C-epsilon, Anti-Protein phosphatase 1-like, Anti-Protein phosphatase 1L, Anti-Protein phosphatase 2C isoform epsilon
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
VLCDKDGNAIPLSHDHKPYQLKERKRIKRAGGFISFNGSWRVQGILAMSRSLGDYPLKNLNVVIPDPDILTF
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PPM1L(151742)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
PPM1L (fosfataza białkowa, zależna od Mg2+/Mn2+ 1L) jest nową fosfatazą serynowo-treoninową należącą do rodziny PP2C.
Immunogen
Protein phosphatase 1L recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
PPM1L (fosfataza białkowa, zależna od Mg2+/Mn2+ 1L) jest zaangażowana windukowanąH2O2 regulację sygnalizacji ASK1. Tłumi ekspresję genu SAPK (kinazy białkowej aktywowanej stresem) poprzez asocjację i defosforylację MAP3K7/TAK1 i MAP3K5. Jest również związany z regulacją szlaków sygnałowych TGF-β i BMP (białko morfogenetyczne kości).
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał Prestige Antibodies® z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST73643
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jun-ichi Saito et al.
The Biochemical journal, 405(3), 591-596 (2007-04-26)
ASK1 (apoptosis signal-regulating kinase 1), a MKKK (mitogen-activated protein kinase kinase kinase), is activated in response to cytotoxic stresses, such as H2O2 and TNFalpha (tumour necrosis factor alpha). ASK1 induction initiates a signalling cascade leading to apoptosis. After exposure of
L F Thean et al.
Genes, chromosomes & cancer, 49(2), 99-106 (2009-10-23)
Familial adenomatous polyposis (FAP) is an autosomal dominantly inherited form of colorectal cancer (CRC) caused by mutation in the adenomatous polyposis coli (APC) gene. However, APC mutations are not detected in 10-50% of FAP patients. We searched for a new