Kluczowe dokumenty
HPA019842
Sigma-Aldrich
Anti-FITM1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-AL136295.17 antibody produced in rabbit, Anti-Fat-inducing protein 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
RRVAVTARHLSRLVVGAAVWRGAGRAFLLIEDLTGSCFEPLPQGLLLHELPDRRSCLAAGHQWRGYTVSSHTF
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FITM1(161247)
Opis ogólny
FITM1 (białko transmembranowe 1 indukujące magazynowanie tłuszczu) jest białkiem błonowym rezydującym w retikulum endoplazmatycznym, należącym do rodziny transkryptów indukujących tłuszcz (FIT). Składa się z wielu potencjalnych domen transmembranowych. Wykazuje wysoką ekspresję w sercu i mięśniach szkieletowych. Jest również dystrybuowany na niższych poziomach w wątrobie, nerkach i jądrach.
Immunogen
Rekombinowane białko indukujące tłuszcz 1 ze znacznikiem epitopu (PrEST)
Zastosowanie
Przeciwciało anty-FITM1 produkowane u królików, Prestige Antibody, zostało opracowane i zatwierdzone przez projekt Human Protein Atlas (HPA) . Każde przeciwciało jest testowane immunohistochemicznie na setkach normalnych i chorych tkanek. Obrazy te można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Przeciwciała są również testowane przy użyciu immunofluorescencji i western blottingu. Aby wyświetlić te protokoły i inne przydatne informacje na temat Prestige Antibodies i HPA, odwiedź sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
FITM1 (Fat storage-inducing transmembrane protein 1) bierze udział w metabolizmie lipidów w tkankach oksydacyjnych. Odgrywa ważną rolę w biosyntezie trójglicerydów (TG) i biogenezie kropelek lipidów.
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał Prestige Antibodies® z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST73300
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Bert Kadereit et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 105(1), 94-99 (2007-12-28)
The ability to store fat in the form of cytoplasmic triglyceride droplets is conserved from Saccharomyces cerevisiae to humans. Although much is known regarding the composition and catabolism of lipid droplets, the molecular components necessary for the biogenesis of lipid
Emma Mormeneo et al.
PloS one, 7(1), e29985-e29985 (2012-01-25)
The transcriptional coactivator peroxisome proliferator-activated receptor-gamma coactivator 1 alpha (PGC-1α) is a chief activator of mitochondrial and metabolic programs and protects against atrophy in skeletal muscle (skm). Here we tested whether PGC-1α overexpression could restructure the transcriptome and metabolism of