Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
HPA019749
Sigma-Aldrich
Anti-DDX56 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-ATP-dependent 61 kDa nucleolar RNA helicase, Anti-DEAD box protein 56, Anti-DEAD-box protein 21, Anti-Probable ATP-dependent RNA helicase DDX56
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
TGPVVEQAVRGLVLVPTKELARQAQSMIQQLATYCARDVRVANVSAAEDSVSQRAVLMEKPDVVVGTPSRILSHLQQDSLKLRDS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DDX56(54606)
Opis ogólny
DDX56 (DEAD, Asp-Glu-Ala-Asp, box helicase 56) to nowe białko nukleolarne typu helikazy należące do rodziny białek "DEAD-box". Ma strukturę homo-oligomeryczną o masie cząsteczkowej 61,5 kDa. Znajduje się na chromosomie 7p12.
Immunogen
Probable ATP-dependent RNA helicase DDX56 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
DDX56 (DEAD, Asp-Glu-Ala-Asp, box helicase 56) jest przypuszczalną helikazą RNA zależną od ATP, zaangażowaną głównie w aktywność nekleolityczną. Podczas syntezy rybosomu pomaga w montażu podjednostki rybosomalnej 60S oraz w odwijaniu dupleksów kwasu nukleinowego. Jego motyw DEAD-box jest odpowiedzialny za wewnętrzną aktywność ATPazy, która zmienia się w zależności od obecności polinukleotydu. DDX56 uczestniczy również w biogenezie rybosomów. Jest również związany ze szlakiem składania wirionów. Jego działanie enzymatyczne zmienia zdolność do infekcji cząstek wirusa Zachodniego Nilu (WNV).
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74990
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
R F Zirwes et al.
Molecular biology of the cell, 11(4), 1153-1167 (2000-04-06)
We report the identification, cDNA cloning, and molecular characterization of a novel, constitutive nucleolar protein. The cDNA-deduced amino acid sequence of the human protein defines a polypeptide of a calculated mass of 61.5 kDa and an isoelectric point of 9.9.
A A Camargo et al.
Brazilian journal of medical and biological research = Revista brasileira de pesquisas medicas e biologicas, 34(10), 1237-1245 (2001-10-11)
DEAD-box proteins comprise a family of ATP-dependent RNA helicases involved in several aspects of RNA metabolism. Here we report the characterization of the human DEAD-box RNA helicase DDX26. The gene is composed of 14 exons distributed over an extension of
Zaikun Xu et al.
Virology, 433(1), 226-235 (2012-08-29)
Although flaviviruses encode their own helicases, evidence suggests that cellular helicases are also required for replication and/or assembly of these viruses. By and large, the mechanisms of action for viral and cellular helicases are not known. Moreover, in some cases