Merck
HPA019716
Sigma-Aldrich
Anti-MDH2 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Malate dehydrogenase, mitochondrial
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
rozszerzona walidacja
independent
RNAi knockdown
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
LPDCLKGCDVVVIPAGVPRKPGMTRDDLFNTNATIVATLTAACAQHCPEAMICVIANPVNSTIPITAEVFKKHGVYNPNKI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MDH2(4191)
Opis ogólny
Dehydrogenaza jabłczanowa 2 (MDH2) jest homodimerem o przybliżonej masie cząsteczkowej 42 000.
Immunogen
Malate dehydrogenase, mitochondrial Precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Dehydrogenaza jabłczanowa 2 (MDH2) odgrywa istotną rolę w metabolizmie energetycznym poprzez cykl Krebsa. Przekształca kwas pirogronowy poprzez kwas szczawiooctowy do kwasu L-jabłkowego poprzez szlak cytozolowy. Sugeruje się również, że nadekspresja MDH2 wykazuje wysoką zawartość specyficznych kwasów organicznych, takich jak kwas fumarowy i kwas cytrynowy w Saccharomyces cerevisiae.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74999
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chiara Ticci et al.
Clinical genetics, 101(2), 260-264 (2021-11-13)
Bi-allelic alterations in the MDH2 gene have recently been reported in three unrelated toddlers with early-onset severe encephalopathy. Here, we describe a new case of a child carrying novel variants in MDH2. This child presented with early-onset encephalocardiopathy requiring heart
Samira Ait-El-Mkadem et al.
American journal of human genetics, 100(1), 151-159 (2016-12-19)
MDH2 encodes mitochondrial malate dehydrogenase (MDH), which is essential for the conversion of malate to oxaloacetate as part of the proper functioning of the Krebs cycle. We report bi-allelic pathogenic mutations in MDH2 in three unrelated subjects presenting with early-onset
Boxi Zhang et al.
Journal of Cancer, 8(11), 2088-2096 (2017-08-19)
Cellular compartmentalization of biochemical processes in eukaryotic cells is critical for many functions including shuttling of reducing equivalents across membranes. Although coordination of metabolic flux between different organelles is vital for cell physiology, its impact on tumor cell survival is
K I Minard et al.
Molecular and cellular biology, 11(1), 370-380 (1991-01-01)
The major nonmitochondrial isozyme of malate dehydrogenase (MDH2) in Saccharomyces cerevisiae cells grown with acetate as a carbon source was purified and shown by sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis to have a subunit molecular weight of approximately 42,000. Enzyme assays
Sarah E Barnett et al.
Molecular cancer research : MCR, 21(5), 411-427 (2023-01-21)
The nuclear deubiquitylase BRCA1-associated protein 1 (BAP1) is frequently inactivated in malignant pleural mesothelioma (MPM) and germline BAP1 mutation predisposes to cancers including MPM. To explore the influence on cell physiology and drug sensitivity, we sequentially edited a predisposition mutation