Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
HPA019713
Sigma-Aldrich
Anti-NCS1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-FREQ, Anti-Frequenin homolog, Anti-Frequenin-like protein, Anti-Frequenin-like ubiquitous protein, Anti-NCS-1, Anti-Neuronal calcium sensor 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
mouse, human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
sekwencja immunogenna
YITRNEMLDIVDAIYQMVGNTVELPEEENTPEKRVDRIFAMMDKNADGKLTLQEFQEGSKADPSIVQALSLYDGLV
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FREQ(23413)
Opis ogólny
NCS1 (Neuronal calcium sensor 1) to wielospecyficzny czujnik wapnia należący do nadrodziny białek wiążących wapń EF-hand. Ulega ekspresji w miejscach postsynaptycznych, takich jak somaty i dendryty komórek Purkinjego, komórek gwiaździstych/koszykowych i komórek ziarnistych.
Immunogen
Neuronal calcium sensor 1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
NCS1 (Neuronal calcium sensor 1) jest zaangażowany w szereg czynności neuronalnych, takich jak kontrola transmisji synaptycznej i plastyczności. Odgrywa również kluczową rolę w uwalnianiu cząsteczek neuroprzekaźników, co ma kliniczną korelację z chorobami neurologicznymi. Został również sklasyfikowany jako białko oddziałujące z receptorem dopaminy (DRIP), ponieważ ma związek z podatnością i patofizjologią uzależnienia od kokainy (CA).
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki dla każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas połączonego tuż pod nazwą produktu u góry tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Tablica tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST75196
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shozo Jinno et al.
Cerebellum (London, England), 3(2), 83-88 (2004-07-06)
Neuronal calcium sensor-1 (NCS-1) is a member of EF-hand calcium-binding protein superfamily, which is considered to modulate synaptic transmission and plasticity. In this mini-review, we first summarize distribution of NCS-1 in the cerebellum. NCS-1 is mainly detected in postsynaptic sites
Pétur O Heidarsson et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(36), 13069-13074 (2014-08-27)
Neurodegenerative disorders are strongly linked to protein misfolding, and crucial to their explication is a detailed understanding of the underlying structural rearrangements and pathways that govern the formation of misfolded states. Here we use single-molecule optical tweezers to monitor misfolding
S Averill et al.
Neuroscience, 123(2), 419-427 (2003-12-31)
Neuronal calcium sensor-1 (NCS-1) is a member of the EF-hand calcium-binding protein superfamily which has been implicated in the modulation of a number of neuronal functions. In this study we have examined the expression of NCS-1 in adult rat dorsal
Pushpinder K Multani et al.
Neuroscience letters, 531(1), 46-51 (2012-09-25)
Genes involved in drug reward pathways are plausible candidates for susceptibility to substance use disorders. Given the prominent role of dopamine in drug reward, dopamine receptor-interacting proteins (DRIPs) such as the neuronal calcium sensor-1 (NCS-1) protein have been hypothesized to