Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
HPA019678
Sigma-Aldrich
Anti-UCHL3 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-UCH-L3, Anti-Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase isozyme L3, Anti-Ubiquitin thioesterase L3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
MEGQRWLPLEANPEVTNQFLKQLGLHPNWQFVDVYGMDPELLSMVPRPVCAVLLLFPITEKYEVFRTEEEEKIKSQGQDVTSSVYFMKQTISN
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... UCHL3(7347)
Opis ogólny
Ubiquitin carboxyl-terminal esterase L3 (UCH-L3) należy do kategorii enzymów deubikwitynujących (DUB) i ulega ekspresji w mózgu. Białko specyficzne dla tkanki ma masę cząsteczkową 26,182 Da.
Immunogen
Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase isozyme L3 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Ubiquitin carboxyl-terminal esterase L3 (UCH-L3) jest głównie zaangażowana w regulację centralnego układu nerwowego. Oddziela ona ubikwitynę (Ub) od prekursorów Ub lub substratów białkowych. UCH-L3 hydrolizuje C-końcowe przedłużenie zmutowanej ubikwityny.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74693
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hyun Min Song et al.
Biochemical and biophysical research communications, 452(3), 722-727 (2014-09-10)
Ubiquitin C-terminal hydrolase-L3 (UCH-L3) is among the deubiquitinating enzymes (DUBs) that cleave ubiquitin (Ub) from Ub precursors or protein substrates. Many DUBs have been shown to participate in cancer progression in various tissues. However, the mechanism and role of UCH-L3
Frank J A Dennissen et al.
FEBS letters, 585(16), 2568-2574 (2011-07-19)
Mutant ubiquitin (UBB(+1)) accumulates in the hallmarks of tauopathies and polyglutamine diseases. We show that the deubiquitinating enzyme YUH1 of Saccharomyces cerevisiae and its mouse and human ortholog UCH-L3 are able to hydrolyze the C-terminal extension of UBB(+1). This yields
K D Wilkinson et al.
Science (New York, N.Y.), 246(4930), 670-673 (1989-11-03)
A complementary DNA (cDNA) for ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase isozyme L3 was cloned from human B cells. The cDNA encodes a protein of 230 amino acids with a molecular mass of 26.182 daltons. The human protein is very similar to the
Rieko Setsuie et al.
Neurochemistry international, 54(5-6), 314-321 (2009-01-22)
Ubiquitin (Ub) carboxy terminal hydrolase (UCH)-L1 and UCH-L3 are two of the deubiquitinating enzymes expressed in the brain. Both gad mice, which lack UCH-L1 expression and Uchl3 knockout mice exhibit neurodegeneration, although at distinct areas. These phenotypes indicate the importance