Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
HPA019572
Sigma-Aldrich
Anti-HEMGN antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab1
Synonim(y):
Anti-EDAG, Anti-NDR, Anty-CT155
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:200- 1:500
sekwencja immunogenna
PPGSITKVFPSVASPQKVVPEEHFSEICQESNIYQENFSEYQEIAVQNHSSETCQHVSEPEDLSPKMYQEISVLQDNSSKICQ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HEMGN(55363)
Opis ogólny
HEMGN (hemogen) jest białkiem jądrowym specyficznym dla układu krwiotwórczego, ulegającym ekspresji w tkankach krwiotwórczych. W szczególności ulega ekspresji w ludzkich tkankach i komórkach krwiotwórczych, takich jak dorosły szpik kostny, komórki progenitorowe CD34 + i linia komórek białaczkowych K562. Znajduje się na chromosomie 9q22.
Immunogen
Hemogen recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
HEMGN (hemogen) jest głównie zaangażowany w regulację różnicowania komórek krwiotwórczych, proliferacji i apoptozy. Odgrywa ważną rolę w regulacji transkrypcji. Bezpośrednio wiąże się z regulatorami transkrypcji, kontrolując ekspresję genów apoptotycznych. Odgrywa również ważną rolę w regulacji hematopoetycznej. Region promotorowy HEMGN bezpośrednio wiąże się z czynnikiem transkrypcyjnym homeobox HOXB4 i promuje ekspansję hematopoetycznych komórek macierzystych i hematopoetycznych komórek progenitorowych. Doniesiono, że nadekspresja HEMGN w liniach komórkowych ogranicza ekspresję apoptozy i różnicowania. Badanie sugeruje, że HEMGN może odgrywać rolę regulacyjną w ostrej białaczce szpikowej (AML) i może być nowym celem terapeutycznym w leczeniu AML.
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał Prestige Antibodies® z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74491
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
High expression of EDAG and its significance in AML.
L-L An et al.
Leukemia, 19(8), 1499-1502 (2005-05-28)
Jie Jiang et al.
Blood, 116(5), 711-719 (2010-04-16)
HOXB4, a member of the Homeobox transcription factor family, promotes expansion of hematopoietic stem cells and hematopoietic progenitor cells in vivo and ex vivo when overexpressed. However, the molecular mechanisms underlying this effect are not well understood. To identify direct