Merck
HPA019149
Sigma-Aldrich
Anti-JUNB antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Transcription factor jun-B
Wybierz wielkość
100 μL
2440,00 zł
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2440,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
SLHDYKLLKPSLAVNLADPYRSLKAPGARGPGPEGGGGGSYFSGQGSDTGASLKLASSELERLIVPNSNGVITTTPTPPGQYFYPRGGGSGGGAGGAGGGVTEEQEGFADGFVKALDDL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... JUNB(3726)
Opis ogólny
Gen JUNB (protoonkogen Jun B) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 19p13.2. Należy do rodziny czynników transkrypcyjnych białka aktywatora 1 (AP-1). JUNB ulega wszechobecnej ekspresji.
Immunogen
Transcription factor jun-B recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
JUNB (protoonkogen Jun B) jest czynnikiem transkrypcyjnym. Jest on regulowany w górę w pierwotnych komórkach zrębu mezenchymalnego łożyska (PDMSC) uzyskanych z ciąż przedrzucawkowych (PE) i wpływa na regulację cykliny-D1. Regulacja JUNB w górę za pośrednictwem receptora A2B (adenozyny) reguluje wytwarzanie VEGF (czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego) i angiogenezę. Podczas ostrego zapalenia wątroby JUNB kontroluje produkcję interferonu (IFN)-γ w komórkach NK (natural killer) i NK-T, a tym samym indukuje śmierć komórek. Ulega nadekspresji w chłoniaku Hodgkina, chłoniaku rozlanym z dużych komórek B CD30+ i chłoniaku anaplastycznym z dużych komórek.
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał Prestige Antibodies® z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST84804
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sergey Ryzhov et al.
Molecular pharmacology, 85(1), 62-73 (2013-10-19)
Interstitial adenosine stimulates neovascularization in part through A2B adenosine receptor-dependent upregulation of vascular endothelial growth factor (VEGF). In the current study, we tested the hypothesis that A2B receptors upregulate JunB, which can contribute to stimulation of VEGF production. Using the
Jason K H Lee et al.
The Journal of biological chemistry, 288(30), 21482-21495 (2013-06-12)
The activator protein-1 (AP-1) family transcription factor, JunB, is an important regulator of proliferation, apoptosis, differentiation, and the immune response. In this report, we show that JunB is cleaved in a caspase-dependent manner in apoptotic anaplastic lymphoma kinase-positive, anaplastic large
Siri Sæterstad et al.
PloS one, 17(3), e0265189-e0265189 (2022-03-12)
In recent years it has become apparent that the epithelium is highly involved in inflammatory bowel disease (IBD) pathophysiology. The majority of gene expression studies of IBD are generated from heterogeneous biopsies, providing no distinction between immune cells, the epithelium
A M Nuzzo et al.
Placenta, 35(7), 483-490 (2014-05-02)
In the present study, we characterized the expression of Activating Protein 1 (AP-1) factors, key cell cycle regulators, in primary placental mesenchymal stromal cells (PDMSCs) derived from normal and preeclamptic (PE) pregnancies with fetal-placental compromise. PDMSCs were isolated from control
J Spring
FEBS letters, 400(1), 2-8 (1997-01-02)
For the growing fraction of human genes with identified functions there are often homologues known from invertebrates such as Drosophila. A survey of well established gene families from aldolases to zinc finger transcription factors reveals that usually a single invertebrate