Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA019120
Sigma-Aldrich
Anti-CRYZL1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-4P11, Anti-QOH-1, Anti-Quinone oxidoreductase-like 1, Anti-Zeta-crystallin homolog
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
MKGLYFQQSSTDEEITFVFQEKEDLPVTEDNFVKLQVKACALSQINTKLLAEMKMKKDLFPVGREIAGIVLD
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CRYZL1(9946)
Opis ogólny
Gen CRYZL1 (crystalline ζ like protein 1) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 21q22.1. Transkrypty CRYZL1 są obecne w sercu, mózgu, mięśniach szkieletowych, nerkach, trzustce, wątrobie i płucach.
Immunogen
Quinone oxidoreductase-like 1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-CRYZL1 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
CRYZL1 (crystalline ζ-like protein 1) wykazuje homologię do ζ-krystaliny, rodziny białek wykazujących aktywność reduktazy NADPH (fosforan dinukleotydu nikotynamidoadeninowego):chinon. Proponuje się, że CRYZL1 odgrywa pewną rolę w patogenezie raka prostaty.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST73913
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M Y Kim et al.
Genomics, 57(1), 156-159 (1999-04-07)
To identify a new gene(s) located on the yeast artificial chromosome (YAC) clone D142H8 that was mapped to human chromosome 21q22.1, purified YAC DNA from the clone was utilized directly as a probe to screen a human brain cDNA library
M R Fernández et al.
Cellular and molecular life sciences : CMLS, 64(11), 1419-1427 (2007-05-15)
Zeta-crystallins constitute a family of proteins with NADPH:quinone reductase activity found initially in mammalian lenses but now known to be present in many other organisms and tissues. Few proteins from this family have been characterized, and their function remains unclear.
Mathias Uhlén et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 11(3), M111-M111 (2011-11-02)
The Human Proteome Project has been proposed to create a knowledge-based resource based on a systematical mapping of all human proteins, chromosome by chromosome, in a gene-centric manner. With this background, we here describe the systematic analysis of chromosome 21
Katarina Davalieva et al.
Proteome science, 13(1), 2-2 (2015-02-06)
Despite the overall success of prostate specific antigen (PSA) in screening and detection of prostate cancer (PCa), its use has been limited due to the lack of specificity. The principal driving goal currently within PCa research is to identify non-invasive