Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
HPA019098
Sigma-Aldrich
Anti-AIMP2 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab1
Synonim(y):
Anti-JTV1 antibody produced in rabbit, Anti-Multisynthetase complex auxiliary component p38, Anti-Protein JTV-1
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
APLRVELPTCMYRLPNVHGRSYGPAPGAGHVQEESNLSLQALESRQDDILKRLYELKAAVDGLSKMIQTPDADLDVTNIIQADEPTTLTTNAL
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... JTV1(7965)
Opis ogólny
Gen AIMP2 (aminoacyl tRNA synthase complex-interacting multifunctional protein 2) jest mapowany na ludzkim chromosomie 7p22. AIMP2 jest również określany jako składnik pomocniczy kompleksu multisyntazy p38.
Immunogen
Komponent pomocniczy kompleksu multisyntetazy p38 rekombinowane białko znakowane epitopem (PrEST)
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również Prestige Antibodies® protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
AIMP2 (aminoacyl tRNA synthase complex-interacting multifunctional protein 2) ma kluczowe znaczenie dla łączenia podjednostek zaangażowanych w tworzenie kompleksu syntetazy tRNA. Wiąże się z różnymi syntetazami tRNA (Arginine-RS, Glutamine-RS, Aspartate-RS, Lysine-RS i dwufunkcyjną GlutamateProline-RS). Obecność AIMP2 indukuje śmierć komórki. AIMP2 jest regulowany w górę w mózgach autosomalnie recesywnego młodzieńczego parkinsonizmu i idiopatycznej choroby Parkinsona.
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał Prestige Antibodies® z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74922
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Haiping Dai et al.
PloS one, 10(11), e0139663-e0139663 (2015-11-26)
Primary mediastinal B-Cell lymphoma (PMBL) is a recently defined entity comprising ~2-10% non-Hodgkin lymphomas (NHL). Unlike most NHL subtypes, PMBL lacks recurrent gene rearrangements to serve as biomarkers or betray target genes. While druggable, late chemotherapeutic complications warrant the search
Han Seok Ko et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 25(35), 7968-7978 (2005-09-02)
Autosomal-recessive juvenile parkinsonism (AR-JP) is caused by loss-of-function mutations of the parkin gene. Parkin, a RING-type E3 ubiquitin ligase, is responsible for the ubiquitination and degradation of substrate proteins that are important in the survival of dopamine neurons in Parkinson's
S Quevillon et al.
Journal of molecular biology, 285(1), 183-195 (1999-01-08)
In eukaryotes, from fly to human, nine aminoacyl-tRNA synthetases contribute a multienzyme complex of defined and conserved structural organization. This ubiquitous multiprotein assemblage comprises a unique bifunctional aminoacyl-tRNA synthetase, glutamyl-prolyl-tRNA synthetase, as well as the monospecific isoleucyl, leucyl, glutaminyl, methionyl