Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA019082
Sigma-Aldrich
Anti-CIT antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-CRIK, Anti-Citron Rho-interacting kinase, Anti-Rho-interacting, serine/threonine-protein kinase 21
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
sekwencja immunogenna
MKVPRNNKRGQQGWDRKYIVLEGSKVLIYDNEAREAGQRPVEEFELCLPDGDVSIHGAVGASELANTAKADVPYILKMESHPHTTCWPGRTLYLL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CIT(11113)
Opis ogólny
Gen CIT (citron Rho-interacting kinase) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 12q24. Białko jest obecne w bruździe rozszczepienia i środkowym ciele w jądrze. CIT zawiera amino-końcową domenę kinazy, wewnętrzną domenę cewki i region karboksy-końcowy składający się z palca cynkowego, domeny homologii pleckstryny, domeny homologii cytronu, domeny wiążącej SH3 (src Homology-3) i motywu PDZ (discs-large homologous regions).
Immunogen
cytronowa kinaza serynowo-treoninowa oddziałująca z rho
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
CIT (citron Rho-interacting kinase) ma kluczowe znaczenie dla cytokinezy. Jest wymagana do stabilizacji struktury ciała środkowego, gdy komórka przechodzi do rozszczepienia poprzez aktywne RhoA (rodzina genów homologów ras, członek A) i białko wiążące aktynę, anilinę. Jest również powiązany z produkcją wirionów ludzkiego wirusa niedoboru odporności typu 1 (HIV-1).
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74480
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sadanori Watanabe et al.
Journal of cell science, 126(Pt 8), 1773-1784 (2013-02-28)
Cytokinesis is initiated by constriction of the cleavage furrow, and completed with separation of the two daughter cells by abscission. Control of transition from constriction to abscission is therefore crucial for cytokinesis. However, the underlying mechanism is largely unknown. Here
Evidence of association between bipolar disorder and Citron on chromosome 12q24.
A Lyons-Warren et al.
Molecular psychiatry, 10(9), 807-809 (2005-06-29)
Marta Gai et al.
Molecular biology of the cell, 22(20), 3768-3778 (2011-08-19)
The small GTPase RhoA plays a crucial role in the different stages of cytokinesis, including contractile ring formation, cleavage furrow ingression, and midbody abscission. Citron kinase (CIT-K), a protein required for cytokinesis and conserved from insects to mammals, is currently
Jiwei Ding et al.
Protein & cell, 2(6), 470-476 (2011-07-13)
Hepatocyte growth factor-regulated tyrosine kinase substrate (Hrs) is a key component of the endosomal sorting complexes required for transport and has been demonstrated to play a regulatory role in endocytosis/exocytosis and the accumulation of internal vesicles in multivesicular bodies. Citron