Kluczowe dokumenty
HPA019055
Sigma-Aldrich
Anti-C21orf59 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab2
Synonim(y):
Anty-CILD26, Anty-FBB18
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:1000- 1:2500
sekwencja immunogenna
GDESQFLLQAPGSTELEELTVQVARVYNGRLKVQRLCSEMEELAEHGIFLPPNMQGLTDDQIEELKLKDEWGEKCVPSGGAVFKKDDIGRRNG
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
W Chlamydomonas reinhardtii C21orf59 jest zlokalizowany wyłącznie w macierzy wici. Jest cytoplazmatyczny w szczurzych komórkach nabłonka rzęskowego tchawicy i kolokalizuje z nieprawidłowym białkiem montażu wrzeciona-6 (SAS6), białkiem centrosomalnym.
Immunogen
Uncharacterized protein C21orf59 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-C21orf59 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
C21orf59 ma kluczowe znaczenie dla ruchliwości rzęsek. Brak C21orf59 jest związany z pierwotną dyskinezą rzęsek (PCD). U osób dotkniętych tą chorobą ultrastruktura rzęsek wykazuje zmniejszenie wewnętrznych ramion dyneinowych, połączeń nexinowych i dezorganizację mikrotubul. Pacjenci z PCD mają nawracające zapalenie oskrzeli, zapalenie zatok i/lub zapalenie ucha środkowego.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST73869
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Christina Austin-Tse et al.
American journal of human genetics, 93(4), 672-686 (2013-10-08)
Primary ciliary dyskinesia (PCD) is caused when defects of motile cilia lead to chronic airway infections, male infertility, and situs abnormalities. Multiple causative PCD mutations account for only 65% of cases, suggesting that many genes essential for cilia function remain to
Mathias Uhlén et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 11(3), M111-M111 (2011-11-02)
The Human Proteome Project has been proposed to create a knowledge-based resource based on a systematical mapping of all human proteins, chromosome by chromosome, in a gene-centric manner. With this background, we here describe the systematic analysis of chromosome 21