Merck
HPA018987
Sigma-Aldrich
Anti-CTBP1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-C-terminal-binding protein 1, Anti-CtBP1
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
YPPGVVGVAPTGIPAAVEGIVPSAMSLSHGLPPVAHPPHAPSPGQTVKPEADRDHASDQL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CTBP1(1487)
Opis ogólny
Gen CTBP1 (C-terminal-binding protein 1) jest mapowany na ludzki chromosom 4p16.3. Białko lokalizuje się w cytoplazmie i jądrze.
Immunogen
C-terminal-binding protein 1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
CTBP1 (C-terminal-binding protein 1) jest zależnym od NADH (wodoru dinukleotydu nikotynamidoadeninowego) represorem transkrypcji. Wiąże się z białkiem E1A (wczesny region 1A) adenowirusa typu 2 i 5. Interakcja ta hamuje aktywację transkrypcyjną i nowotworzenie związane z białkiem E1A. Jest ko-represorem białka BCL6 (białko chłoniaka B-komórkowego 6). Nadekspresja CTBP1 zaburza homeostazę naskórka i mieszków włosowych. Jest regulowana w górę w raku wątrobowokomórkowym i jest związana z przejściem nabłonkowo-mezenchymalnym.
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał Prestige Antibodies® z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74785
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hui Deng et al.
The Journal of investigative dermatology, 134(5), 1323-1331 (2013-11-28)
Carboxyl-terminal-binding protein-1 (CtBP1) is a transcriptional corepressor with multiple in vitro targets, but its in vivo functions are largely unknown. We generated keratinocyte-specific CtBP1 transgenic mice with a keratin-5 promoter (K5.CtBP1) to probe the pathological roles of CtBP1. At transgene
Xiao-Ling Zhang et al.
Oncology reports, 30(2), 809-814 (2013-06-13)
Hepatocellular carcinoma (HCC) is a highly invasive type of cancer. Metastasis is the leading cause of mortality of advanced HCC patients. In the metastasis cascade, cancer cells undergo epithelial-mesenchymal transition resulting in the loss of cell‑to‑cell adhesion, migration and invasion
Vivek Kumar et al.
Molecular cell, 10(4), 857-869 (2002-11-07)
Transcriptional repression is based on the selective actions of recruited corepressor complexes, including those with enzymatic activities. One well-characterized developmentally important corepressor is the C-terminal binding protein (CtBP). Although intriguingly related in sequence to D2 hydroxyacid dehydrogenases, the mechanism by
Hirohito Kudo et al.
Experimental diabetes research, 2011, 498460-498460 (2011-07-15)
A small portion of Type 2 diabetes mellitus (T2DM) is familial, but the majority occurs as sporadic disease. Although causative genes are found in some rare forms, the genetic basis for sporadic T2DM is largely unknown. We searched for a
R G Sewalt et al.
Molecular and cellular biology, 19(1), 777-787 (1998-12-22)
Polycomb (Pc) is part of a Pc group (PcG) protein complex that is involved in repression of gene activity during Drosophila and vertebrate development. To identify proteins that interact with vertebrate Pc homologs, we performed two-hybrid screens with Xenopus Pc