Kluczowe dokumenty
HPA018895
Sigma-Aldrich
Anti-RLIM antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-E3 ubiquitin-protein ligase RNF12, Anti-LIM domain-interacting RING finger protein, Anti-R-LIM, Anti-RING finger LIM domain-binding protein, Anti-RING finger protein 12, Anti-RNF12, Anti-Renal carcinoma antigen NY-REN-43
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
RSESTSARPSRSERNSTEALTEVPPTRGQRRARSRSPDHRRTRARAERSRSPLHPMSEIPRRSHHSISSQTFEHPLVNETEGSSRTRHHVTLRQQISGPELLSRGLFAASGTRNASQGAGSSDTAASGESTGSGQRPPTIVLDL
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RNF12(51132)
Opis ogólny
Gen RLIM (RING finger LIM domain-binding protein) jest zmapowany na ludzkim chromosomie Xq13-q21. Należy on do klasy ligaz ubikwityny RING (naprawdę interesujący nowy gen). Białko przemieszcza się między jądrem a cytoplazmą.
Immunogen
E3 ubiquitin-protein ligase RNF12 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
RLIM (RING finger LIM domain-binding protein) jest ligazą ubikwityny. Wiąże się i degraduje telomeryczne białko TRF1 (telomeric repeat-binding factor 1). Brak RLIM zwiększa poziom TRF1, a tym samym powoduje skrócenie telomerów. Podobnie, RLIM oddziałuje z onkoproteiną stathminą i destabilizuje ją, regulując w ten sposób proliferację komórek w liniach komórkowych kostniakomięsaka. RLIM oddziałuje z receptorem estrogenowym α (ERα) i pozytywnie reguluje ekspresję endogennych genów docelowych ERα w komórkach raka piersi. Jest również aktywatorem inaktywacji chromosomu X.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74310
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Baowei Jiao et al.
Molecular biology of the cell, 24(19), 3085-3096 (2013-08-02)
The X-linked gene Rnf12 encodes the ubiquitin ligase really interesting new gene (RING) finger LIM domain-interacting protein (RLIM)/RING finger protein 12 (Rnf12), which serves as a major sex-specific epigenetic regulator of female mouse nurturing tissues. Early during embryogenesis, RLIM/Rnf12 expressed
Xi Chen et al.
Cellular signalling, 26(7), 1532-1538 (2014-04-02)
Stathmin is an oncoprotein and is expressed at high levels in a wide variety of human malignancies, which plays important roles in maintenance of malignant phenotypes. The regulation of Stathmin gene overexpression has been wildly explored, but the exact mechanism
Marina L Kennerson et al.
American journal of human genetics, 86(3), 343-352 (2010-02-23)
Distal hereditary motor neuropathies comprise a clinically and genetically heterogeneous group of disorders. We recently mapped an X-linked form of this condition to chromosome Xq13.1-q21 in two large unrelated families. The region of genetic linkage included ATP7A, which encodes a
Yoon Ra Her et al.
The Journal of biological chemistry, 284(13), 8557-8566 (2009-01-24)
The telomeric protein TRF1 negatively regulates telomere length by inhibiting telomerase access at the telomere termini, suggesting that the protein level of TRF1 at telomeres is tightly regulated. Regulation of TRF1 protein abundance is essential for proper telomere function and
Iris Jonkers et al.
Cell, 139(5), 999-1011 (2009-12-01)
In somatic cells of female placental mammals, one X chromosome is inactivated to minimize sex-related dosage differences of X-encoded genes. Random X chromosome inactivation (XCI) in the embryo is a stochastic process, in which each X has an independent probability