Merck
HPA018807
Sigma-Aldrich
Anti-NLE1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Notchless protein homolog 1
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
sekwencja immunogenna
TIKVWRAHDGVLCRTLQGHGHWVNTMALSTDYALRTGAFEPAEASVNPQDLQGSLQELKERALSRYNLVRGQGPERLVSGSDDFTL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NLE1(54475)
Opis ogólny
Gen NLE1 (notchless protein homolog 1) należy do rodziny białek WD40 (β-transducyna). Białko jest identyfikowane w jądrze komórek HeLa.
Immunogen
Notchless protein homolog 1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Sugeruje się, że białko NLE1 (Notchless protein homolog 1) sygnalizuje poprzez szlak NOTCH (neurogenic locus notch homolog protein). Podczas rozwoju zarodka myszy, brak NLE1 reguluje w górę CDKN1A (inhibitor kinazy zależnej od cyklin 1) i w dół reguluje członków szlaku Wnt. Ponadto, częściowe zaburzenie NLE1 zwiększa apoptozę w somitach, powodując w ten sposób wady szkieletu osiowego.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74617
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sarah Beck-Cormier et al.
PloS one, 9(5), e98507-e98507 (2014-05-31)
Maintenance of cell survival is essential for proper embryonic development. In the mouse, Notchless homolog 1 (Drosophila) (Nle1) is instrumental for survival of cells of the inner cell mass upon implantation. Here, we analyze the function of Nle1 after implantation
Alexander Scherl et al.
Molecular biology of the cell, 13(11), 4100-4109 (2002-11-14)
The notion of a "plurifunctional" nucleolus is now well established. However, molecular mechanisms underlying the biological processes occurring within this nuclear domain remain only partially understood. As a first step in elucidating these mechanisms we have carried out a proteomic
Amy C Lossie et al.
BMC genetics, 13, 106-106 (2012-12-13)
Our interests lie in determining the genes and genetic pathways that are important for establishing and maintaining maternal-fetal interactions during pregnancy. Mutation analysis targeted to a 34 Mb domain flanked by Trp53 and Wnt3 demonstrates that this region of mouse