Merck
HPA018524
Sigma-Aldrich
Anti-NDUFS8 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-CI-23kD, Anti-Complex I-23kD, Anti-NADH dehydrogenase [ubiquinone] iron-sulfur protein 8, mitochondrial precursor, Anti-NADH-ubiquinone oxidoreductase 23 kDa subunit, Anti-TYKY subunit
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
AATYKYVNMQDPEMDMKSVTDRAARTLLWTELFRGLGMTLSYLFREPATINYPFEKGPLSPRFRGEHALRRYPSGEERCIACKLCEAICPAQAITIEAEPRADGSRRTTRYDIDMTKCIYC
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NDUFS8(4728)
Opis ogólny
Gen NDUFS8 (NADH dehydrogenase [ubiquinone] iron-sulfur protein 8 - mitochondrial) jest mapowany na ludzkim chromosomie 11q13. Jest to gen kodowany jądrowo i jest zlokalizowany w mitochondriach. Białko zawiera dwa wzory konsensusu ferredoksyny 4Fe-4S.
Immunogen
NADH dehydrogenase [ubiquinone] iron-sulfur protein 8, mitochondrial precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Dehydrogenaza NADH [ubichinon] białko żelazowo-siarkowe 8 - mitochondrialne (NDUFS8) jest podjednostką kompleksu enzymatycznego oksydoreduktazy nikotynoamidoadeninowej (NADH):ubichinon (kompleks I) łańcucha oddechowego. Mutacje w NDUFS8 są związane z zespołem Leigha. NDUFS8 jest regulowany w dół w raku kory nadnerczy.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86627
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
J Loeffen et al.
American journal of human genetics, 63(6), 1598-1608 (1998-12-05)
Nicotinamide adenine dinucleotide (NADH):ubiquinone oxidoreductase (complex I) is the largest multiprotein enzyme complex of the respiratory chain. The nuclear-encoded NDUFS8 (TYKY) subunit of complex I is highly conserved among eukaryotes and prokaryotes and contains two 4Fe4S ferredoxin consensus patterns, which
Gustavo G Fernandez-Ranvier et al.
World journal of surgery, 32(5), 873-881 (2008-03-08)
The most common genetic change observed in adrenocortical carcinoma is loss of heterozygozity on chromosome 11q13. As genes on this chromosome may be important in the pathogenesis of adrenocortical carcinoma, we compared their expression profile between benign and malignant adrenocortical
Vincent Procaccio et al.
Neurology, 62(10), 1899-1901 (2004-05-26)
Analysis of the complex I NDUFS8 gene from Leigh syndrome patients with isolated complex I deficiency revealed that one patient with late-onset disease and partial complex I defect was a compound heterozygote for two novel mutations in NDUFS8 gene. Western