Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA018508
Sigma-Aldrich
Anti-SLC38A6 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-N-system amino acid transporter 1, Anti-NAT-1, Anti-Probable sodium-coupled neutral amino acid transporter 6, Anti-Solute carrier family 38 member 6
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
KWSIPCPLTLNYVEKGFQISNVTDDCKPKLFHFSKESA
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
Gen SLC38A6 (prawdopodobny transporter neutralnych aminokwasów sprzężony z sodem 6) jest mapowany na ludzkim chromosomie 14q23.1. Należy do rodziny transporterów substancji rozpuszczonych-38. SLC38A6 ulega ekspresji w mózgu i wątrobie. W mózgu występuje głównie w neuronach pobudzających (neuronach glutaminergicznych).
Immunogen
Probable sodium-coupled neutral amino acid transporter 6 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Immunohistochemistry (1 paper)
Anti-SLC38A6 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
Białka z rodziny nośników substancji-38 są ogólnie zaangażowane w regulację cyklu glutaminianowo-glutaminowego i są odpowiedzialne za zapobieganie ekscytotoksyczności. Sugeruje się, że SLC38A6 (prawdopodobny transporter neutralnych aminokwasów sprzężony z sodem 6) jest odpowiedzialny za metabolizm glutaminy w mózgu.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70572
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sonchita Bagchi et al.
PloS one, 9(4), e95438-e95438 (2014-04-23)
SLC38A6 is one of the newly found members of the solute carrier 38 family consisting of total 11 members, of which only 6 have been characterized so far. Being the only glutamine transporter family expressed in the brain, this family
Nikhil R Gandasi et al.
International journal of molecular sciences, 22(3) (2021-01-29)
SLC38A6 (SNAT6) is the only known member of the SLC38 family that is expressed exclusively in the excitatory neurons of the brain. It has been described as an orphan transporter with an unknown substrate profile, therefore very little is known
Lorena Pochini et al.
Frontiers in chemistry, 2, 61-61 (2014-08-27)
Glutamine together with glucose is essential for body's homeostasis. It is the most abundant amino acid and is involved in many biosynthetic, regulatory and energy production processes. Several membrane transporters which differ in transport modes, ensure glutamine homeostasis by coordinating