Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
HPA018505
Sigma-Aldrich
Anti-LRMP antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Lymphoid-restricted membrane protein, Anti-Protein Jaw1
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
independent
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:500- 1:1000
sekwencja immunogenna
RSASLNSKPSSLRRVTIASLPRNIGNAGMVAGMENNDRFSRRSSSWRILGSKQSEHRPSLPRFISTYSWADAEEEKCELKTKDDSEPSGEETVERTRKPSLSEKKNNPSKWDVSSVYD
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LRMP(4033)
Opis ogólny
Gen LRMP (lymphoid-restricted membrane protein) jest mapowany na ludzkim chromosomie 12p12.1. Transkrypt LRMP ulega obfitej ekspresji w komórkach pre-B, pre-T, liniach komórkowych B i tymocytach. LRMP ulega również ekspresji w komórkach wyrażających receptory smaku słodkiego, gorzkiego i umami w brodawkach obwodowych, liściastych i grzybiczych myszy. Białko zawiera konserwatywną domenę typu coiled-coil w środku białka i karboksylowo-końcową domenę transmembranową. LRMP jest zlokalizowany w błonie retikulum endoplazmatycznego.
Immunogen
Lymphoid-restricted membrane protein recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Białko błonowe ograniczone do limfoidów (LRMP) wiąże się z receptorem IP3 (1,4,5-trifosforan inozytolu) typu III (IP3R3) i uczestniczy w kaskadzie sygnału IP3-Ca2+ w transdukcji sygnału smaku słodkiego, gorzkiego i umami. Polimorfizm pojedynczego nukleotydu w LRMP jest związany z przewidywaniem przeżycia u pacjentów z gruczolakorakiem płuc.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86505
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yoichiro Shindo et al.
Chemical senses, 35(2), 171-177 (2010-01-15)
Inositol 1,4,5-triphosphate-mediated calcium (IP3-Ca2+) signal cascade is an essential process in sweet, bitter, and umami taste signal transduction. Although the main components of this cascade have been identified, the candidate regulators of them in taste tissues are still unclear. In
Stephanie Ma et al.
International journal of cancer, 124(10), 2323-2332 (2009-01-29)
Identification of genomic alterations associated with the progression of prostate cancer may facilitate the better understanding of the development of this highly variable disease. Matched normal, premalignant high-grade prostatic intraepithelial neoplasia and invasive prostate carcinoma cells were procured by laser
Giacomo Manenti et al.
Carcinogenesis, 27(7), 1386-1390 (2006-01-18)
Mouse Lrmp and Casc1 genes are candidates for the pulmonary adenoma susceptibility 1 (Pas1) locus, the major determinant of strain variation in lung tumor susceptibility. These genes contain coding and non-coding single nucleotide polymorphisms (SNPs) strongly associated with lung tumor
T W Behrens et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 153(2), 682-690 (1994-07-15)
Jaw1 is a novel lymphoid-restricted gene that is expressed in a developmentally regulated fashion in both the B and T cell lineages. Jaw1 mRNA is abundantly expressed in pre-B and B cell lines with minimal or undetectable expression in plasma