Kluczowe dokumenty
HPA018460
Sigma-Aldrich
Anti-DSCR4 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Down syndrome critical region protein 4, Anti-Down syndrome critical region protein B
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
MSLIILTRDDEPRIFTPDSDAASPALHSTSPLPDPASASPLHREEKILPKVCNIVSCLSFSLPASPTDSGLASPTIITREGQQFWAKCLIWKYQLYLHGLHKKSDGR
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DSCR4(10281)
Opis ogólny
Gen DSCR4 (Down syndrome critical region protein-4) jest mapowany na ludzki chromosom 21q22.2. DSCR4 jest ograniczony do ludzkiego łożyska.
Immunogen
Down syndrome critical region protein 4 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-DSCR4 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
Wykazano, że promotor białka regionu krytycznego zespołu Downa-4 (DSCR4) jest płodowym markerem epigenetycznym do nieinwazyjnego prenatalnego wykrywania trisomii 21 aberracji chromosomalnej. Promotor DSCR4 jest hipometylowany w łożysku i gęsto metylowany w komórkach krwi matki. Jednak niemetylowany DSCR4 można zidentyfikować w osoczu matki w pierwszym trymestrze ciąży.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST73904
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yingying Du et al.
Prenatal diagnosis, 31(2), 207-214 (2011-01-27)
Trisomy 21 is the most common chromosomal aberration in live births. Some efforts have been made to develop noninvasive prenatal detection of trisomy 21 by using fetal DNA in maternal plasma. Due to the maternal DNA background, a distinguishable marker
Atsushi Toyoda et al.
Genome research, 12(9), 1323-1332 (2002-09-06)
Comprehensive knowledge of the gene content of human chromosome 21 (HSA21) is essential for understanding the etiology of Down syndrome (DS). Here we report the largest comparison of finished mouse and human sequence to date for a 1.35-Mb region of
Satoko Asai et al.
Biochimica et biophysica acta, 1779(1), 40-50 (2007-12-19)
The gene DSCR4 locates in the band q22.2 of human chromosome 21 and encodes a protein of 118 amino acids. Expression of DSCR4 is restricted to human placenta and placental choriocarcinoma cell lines BeWo and JEG3. The 5'-RACE method using
Mathias Uhlén et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 11(3), M111-M111 (2011-11-02)
The Human Proteome Project has been proposed to create a knowledge-based resource based on a systematical mapping of all human proteins, chromosome by chromosome, in a gene-centric manner. With this background, we here describe the systematic analysis of chromosome 21