Kluczowe dokumenty
HPA018447
Sigma-Aldrich
Anti-HSCB antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Co-chaperone protein HscB, mitochondrial, Anti-DnaJ homolog subfamily C member 20, Anti-Hsc20
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:200- 1:500
sekwencja immunogenna
QFLIEIMEINEKLAEAESEAAMKEIESIVKAKQKEFTDNVSSAFEQDDFEEAKEILTKMRYFSNIEEKIKLKK
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HSCB(150274)
Opis ogólny
Gen HSCB (iron-sulfur cluster co-chaperone protein HscB, mitochondrial) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 22q12.1. Ulega ekspresji w różnych tkankach i jest obecny głównie w mitochondriach. Jednak niewielka ilość HSCB jest również wykrywana poza mitochondriami. Zawiera konserwowaną amino-końcową domenę J i mniej konserwowany region karboksy-końcowy. Jest popularnie znany jako HSC20 (Heat shock cognate 20).
Immunogen
Co-chaperone protein HscB, mitochondrial Precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-HSCB antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting.[1] To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
W biogenezie białek żelazowo-siarkowych, ostatni etap montażu białka żelazowo-siarkowego obejmuje przeniesienie klastra żelazowo-siarkowego z klastra-donora do białka akceptora klastra. W procesie tym pośredniczy chaperon molekularny z rodziny Hsc70 (Heat shock cognate) i ko-chaperon z rodziny J-domen. HSCB (białko ko-chaperonowe klastra żelazowo-siarkowego HscB, mitochondrialne) jest homologiem ko-chaperonów typu DnaJ. Jest ono wymagane do montażu mitochondrialnego klastra żelazowo-siarkowego (ISC). Pozbawienie HSCB redukuje mitochondrialne i cytozolowe enzymy zawierające ISC. Z drugiej strony, nadekspresja HSCB chroni komórki przed stresem oksydacyjnym. HSCB oddziałuje z białkiem rusztowania klastra żelazowo-siarkowego i mitochondrialnym HSP70 (białko szoku cieplnego).
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74558
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Helge Uhrigshardt et al.
Human molecular genetics, 19(19), 3816-3834 (2010-07-30)
The importance of mitochondrial iron-sulfur cluster (ISC) biogenesis for human health has been well established, but the roles of some components of this critical pathway still remain uncharacterized in mammals. Among them is human heat shock cognate protein 20 (hHSC20)
Nunziata Maio et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 120(33), e2303860120-e2303860120 (2023-08-08)
Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2), the causative agent of COVID-19, uses an RNA-dependent RNA polymerase along with several accessory factors to replicate its genome and transcribe its genes. Nonstructural protein (nsp) 13 is a helicase required for viral
Guifeng Sun et al.
Journal of human genetics, 48(8), 415-419 (2003-08-26)
Iron-sulfur proteins participate in a wide range of biochemical processes, including many that are central to mitochondrial electron transfer and energy metabolism. Mutations in two such proteins, frataxin and ABCB7, cause Friedreich ataxia and X-linked sideroblastic anemia with ataxia, respectively
Kai Cai et al.
The Journal of biological chemistry, 288(40), 28755-28770 (2013-08-14)
Human ISCU is the scaffold protein for mitochondrial iron-sulfur (Fe-S) cluster biogenesis and transfer. NMR spectra have revealed that ISCU populates two conformational states; that is, a more structured state (S) and a partially disordered state (D). We identified two
Jucimara Colombo et al.
Oncology reports, 21(3), 649-663 (2009-02-13)
Laryngeal squamous cell carcinoma is very common in head and neck cancer, with high mortality rates and poor prognosis. In this study, we compared expression profiles of clinical samples from 13 larynx tumors and 10 non-neoplastic larynx tissues using a