Kluczowe dokumenty
HPA018271
Sigma-Aldrich
Anti-COPS2 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-COP9 signalosome complex subunit 2, Anti-JAB1-containing signalosome subunit 2, Anti-SGN2, Anti-Signalosome subunit 2, Anti-TRIP-15, Anti-Thyroid receptor-interacting protein 15
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
PFIREHIEELLRNIRTQVLIKLIKPYTRIHIPFISKELNIDVADVESLLVQCILDNTIHGRIDQVNQLLELDHQKRGGARYTALDKWTNQLNSLNQAVVSKLA
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... COPS2(9318)
Opis ogólny
Gen COP9 signalosome complex subunit 2 (COPS2) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 15q21.2. Białko jest zlokalizowane w cytoplazmie i jądrze.
Immunogen
COP9 signalosome complex subunit 2 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
COP9 signalosome complex subunit 2 (COPS2) jest podjednostką COP9 (constitutive photomorphogenesis 9) signalosome (CSN). CSN jest odpowiedzialny za deneddylację kullin, a tym samym reguluje degradację białek. Znokautowanie COPS2 hamuje funkcję deneddylazy CSN. Utrata COPS2 powoduje również nieapoptotyczną śmierć komórki. CSN fosforyluje i degraduje p53. Zaburzenie podjednostki COPS2 u myszy powoduje niedobory w proliferacji komórek, akumulację p53 i cykliny E oraz śmierć embrionalną na bardzo wczesnym etapie. COPS2 oddziałuje z CUL1, podjednostką ligazy ubikwityny SCF (Skp, Cullin, F-box containing complex), wspomagając w ten sposób asocjację CSN z rdzeniem katalitycznym SCF. COPS2 oddziałuje również z kompleksem promującym anafazę (APC/C) i wpływa na regulację cyklu komórkowego za pośrednictwem APC/C.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST73774
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S Lyapina et al.
Science (New York, N.Y.), 292(5520), 1382-1385 (2001-05-05)
SCF ubiquitin ligases control various processes by marking regulatory proteins for ubiquitin-dependent proteolysis. To illuminate how SCF complexes are regulated, we sought proteins that interact with the human SCF component CUL1. The COP9 signalosome (CSN), a suppressor of plant photomorphogenesis
Karin Lykke-Andersen et al.
Molecular and cellular biology, 23(19), 6790-6797 (2003-09-16)
Csn2 (Trip15/Cops2/Alien) encodes the second subunit of the COP9 signalosome (CSN), an eight-subunit heteromeric complex homologous to the lid subcomplex of the 26S proteasome. CSN is a regulator of SCF (Skp1-cullin-F-box protein)ubiquitin ligases, mostly through the enzymatic activity that deconjugates
Robert Kob et al.
Cell cycle (Georgetown, Tex.), 8(13), 2041-2049 (2009-06-19)
The COP9 complex (signalosome) is a known regulator of the proteasome/ubiquitin pathway. Furthermore it regulates the activity of the cullin-RING ligase (CRL) families of ubiquitin E3-complexes. Besides the CRL family, the anaphase-promoting complex (APC/C) is a major regulator of the
Claire Pearce et al.
BMC cell biology, 10, 31-31 (2009-04-30)
The COP9/signalosome (CSN) is a highly conserved eight subunit complex that, by deneddylating cullins in cullin-based E3 ubiquitin ligases, regulates protein degradation. Although studied in model human cell lines such as HeLa, very little is known about the role of
D Bech-Otschir et al.
The EMBO journal, 20(7), 1630-1639 (2001-04-04)
In higher eukaryotic cells, the p53 protein is degraded by the ubiquitin-26S proteasome system mediated by Mdm2 or the human papilloma virus E6 protein. Here we show that COP9 signalosome (CSN)-specific phosphorylation targets human p53 to ubiquitin-26S proteasome-dependent degradation. As