Kluczowe dokumenty
HPA018267
Sigma-Aldrich
Anti-ARHGEF4 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-APC-stimulated guanine nucleotide exchange factor, Anti-Asef, Anti-Rho guanine nucleotide exchange factor 4
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:20- 1:50
sekwencja immunogenna
VLYYKGRLDMDGLEVVDLEDGKDRDLHVSIKNAFRLHRGATGDSHLLCTRKPEQKQRWLKAFAREREQVQLDQETG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ARHGEF4(50649)
Opis ogólny
Gen rho guanine nucleotide exchange factor-4 (ARHGEF4) jest mapowany na ludzki chromosom 2q22. Transkrypt ARHGEF4 został wykryty w mózgu, mięśniach szkieletowych i jądrach.
Immunogen
Rho guanine nucleotide exchange factor 4 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Czynnik wymiany nukleotydów guaninowych Rho-4 (ARHGEF4) jest zaangażowany we wzmocnienie bariery śródbłonkowej i działanie przeciwzapalne za pośrednictwem czynnika wzrostu hepatocytów. Białko gruczolakowatej polipowatości coli aktywuje ARHGEF4. Aktywowany ARHGEF4 stymuluje GTPazę CDC42 (kontrola podziału komórek 42), co prowadzi do zmniejszonej adhezji komórka-komórka i zwiększonej migracji komórek. Nadekspresja ARHGEF4 indukuje i utrzymuje proliferację hematopoetycznych komórek progenitorowych.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74641
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hui-Teng Cheng et al.
Journal of investigative medicine : the official publication of the American Federation for Clinical Research, 61(7), 1097-1103 (2013-08-15)
Cdc42 is a small guanosine-5'-triphosphatase of the Rho family and plays essential roles in the establishment of cellular polarity and tight junctions in epithelial cells. Adenomatous polyposis coli-associated exchange factor (Asef) is a canonical guanine nucleotide exchange factor of Cdc42
S Thiesen et al.
Biochemical and biophysical research communications, 273(1), 364-369 (2000-06-30)
RhoGEFs play an important role in various signaling cascades and are implicated in human conditions like cancer and mental retardation. A database search combined with screening of a human neuronal teratocarcinoma library identified two novel RhoGEFs, ARHGEF3 and ARHGEF4 (HGMW-approved
Ruth Lyons et al.
Leukemia research, 34(1), 109-115 (2009-07-25)
TEL-AML1 is an oncogenic fusion protein associated with childhood pre-B acute lymphoblastic leukaemia. From published microarray datasets we identified the Rho Guanine Nucleotide Exchange Factor (RhoGEF) Asef to be associated with TEL-AML1 leukaemia. However, the Asef gene is not a
Zhenyi Zhang et al.
Cell research, 22(2), 372-386 (2011-07-27)
Adenomatous polyposis coli (APC) regulates cell-cell adhesion and cell migration through activating the APC-stimulated guanine nucleotide-exchange factor (GEF; Asef), which is usually autoinhibited through the binding between its Src homology 3 (SH3) and Dbl homology (DH) domains. The APC-activated Asef
Michael J Hamann et al.
Molecular and cellular biology, 27(4), 1380-1393 (2006-12-06)
Asef (herein called Asef1) was identified as a Rac1-specific exchange factor stimulated by adenomatous polyposis coli (APC), contributing to colorectal cancer cell metastasis. We investigated Asef2, an Asef1 homologue having a similar N-terminal APC binding region (ABR) and Src-homology 3