Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
HPA018254
Sigma-Aldrich
Anti-SPATA3 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Spermatogenesis-associated protein 3, Anti-Testis and spermatogenesis cell-related protein 1, Anti-Testis spermatocyte apoptosis- related protein 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
sekwencja immunogenna
MKKVKKKRSEARRHRDSTSQHASSNSTSQQPSPESTPQQPSPESTPQHSSLETTSRQPAFQALPAPEIRRSSCCLLSPDAN
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SPATA3(130560)
Opis ogólny
Gen SPATA3 (spermatogenesis-associated protein 3) został zmapowany na ludzkim chromosomie 2q37. Gen koduje białko specyficzne dla jąder. W modelu szczurzym SPATA3 jest identyfikowane jako nowy członek rodziny białek HSP40 (Heat shock protein 40), ponieważ sekwencja zawiera wysoce konserwatywną domenę J. Białko jest zlokalizowane w cytoplazmie.
Immunogen
Spermatogenesis-associated protein 3 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-SPATA3 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
Białko 3 związane ze spermatogenezą (SPATA3) może odgrywać rolę w apoptozie komórek spermatogenezy. W modelu mysim SPATA3 jest regulowane w dół w męskich komórkach zarodkowych po napromieniowaniu promieniami X.
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał Prestige Antibodies® z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Tablica tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74241
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Adel Driss et al.
Malaria journal, 10, 271-271 (2011-09-21)
The influence of host genetics on susceptibility to Plasmodium falciparum malaria has been extensively studied over the past twenty years. It is now clear that malaria parasites have imposed strong selective forces on the human genome in endemic regions. Different
Expression and Localization of pEGFP-C3/Tsarg1 Fusion Protein in GC-1 spg Cells.
Yi Z, et al.
Practical preventive medicine (Shiyong Yufang Yixue), 8 (2010)
Fozia J Shah et al.
Reproductive biology and endocrinology : RB&E, 7, 130-130 (2009-11-21)
Irradiation or chemotherapy that suspend normal spermatogenesis is commonly used to treat various cancers. Fortunately, spermatogenesis in many cases can be restored after such treatments but knowledge is limited about the re-initiation process. Earlier studies have described the cellular changes
Linn Fagerberg et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 13(2), 397-406 (2013-12-07)
Global classification of the human proteins with regards to spatial expression patterns across organs and tissues is important for studies of human biology and disease. Here, we used a quantitative transcriptomics analysis (RNA-Seq) to classify the tissue-specific expression of genes
Eugenia Cordelli et al.
Environmental and molecular mutagenesis, 53(6), 429-439 (2012-06-26)
Sperm DNA integrity is essential for the accurate transmission of paternal genetic information. Various stages of spermatogenesis are characterized by large differences in radiosensitivity. Differentiating spermatogonia are susceptible to radiation-induced cell killing, but some of them can repair DNA damage