Merck
HPA018121
Sigma-Aldrich
Anti-BAG1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-BAG family molecular chaperone regulator 1, Anti-BAG-1, Anti-Bcl-2-associated athanogene 1, Anti-Glucocorticoid receptor-associated protein RAP46
Wybierz wielkość
100 μL
2440,00 zł
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2440,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
sekwencja immunogenna
GKSLKEMETPLSALGIQDGCRVMLIGKKNSPQEEVELKKLKHLEKSVEKIADQLEELNKELTGIQQGFLPKDLQAEALCKLDRRVKATIEQFMKILEEIDTLILPENFKDSRLKRKGLVKKVQAFLAECDTVEQNICQETE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BAG1(573)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
BCL2 associated athanogene 1 (BAG1) jest białkiem antyapoptotycznym, a gen go wyrażający jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 9.
Immunogen
BAG family molecular chaperone regulator 1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Wykazano, że atanogen 1 związany z BCL2 (BAG1) jest regulowany w górę w nowotworach. Wiąże się on z chłoniakiem B-komórkowym 2 (BCL-2) i innymi białkami. BAG1 moduluje różne szlaki transdukcji sygnału, a także reguluje apoptozę.[1]
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST72797
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Maria Afentakis et al.
Breast cancer research and treatment, 140(2), 253-262 (2013-07-16)
BAG1 is a multifunctional anti-apoptotic protein located on chromosome 9q12, which binds to Bcl-2. BAG1 is present as a separate module in the GHI-RS 21-gene panel. It may provide additional prognostic information as an immunohistochemical marker when added to IHC4.
Fei Ma et al.
PloS one, 10(5), e0126499-e0126499 (2015-05-12)
MiR-138 is frequently downregulated in different cancer types and is thought to be involved in the progression of tumorigenesis. However, the molecular mechanism of miR-138 involvement in gallbladder carcinoma still remains unknown. The expression of miR-138 in 49 gallbladder carcinoma
Hong Liu et al.
Cellular physiology and biochemistry : international journal of experimental cellular physiology, biochemistry, and pharmacology, 33(2), 365-374 (2014-02-22)
BAG-1 (bcl-2 associated athanogene) is a multifunctional protein that protects cells from a wide range of apoptotic stimuli including radiation, hypoxia and chemotherapeutic agents. Overexpression of cytoplasmic BAG-1 has been associated with the increased survival and decreased response to treatment
Bo Huang et al.
Oncology reports, 32(4), 1441-1446 (2014-07-30)
The aim of the present study was to explore the correlation of BAG-1 with clinical characteristics of esophageal cancer and its effects on the proliferation, invasion and apoptosis of the esophageal carcinoma cell line Eca109. Therefore, the expression of BAG-1