Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA018041
Sigma-Aldrich
Anti-KCNC3 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anty-Kv3.3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
KLPKKKNKHIPRPPQPGSPNYCKPDPPPPPPPHPHHGSGGISPPPPITPPSMGVTVAGAYPAGPHTHPGLLRGGAGGLGIMGLPPLPAPGEPCPLAQEEVIEINRA
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KCNC3(3748)
Opis ogólny
Potasowy kanał bramkowany napięciem, podrodzina C związana z Shaw, członek 3 (KV3.3) ulega ekspresji w całym ośrodkowym układzie nerwowym, ale jest bardzo liczny w słuchowym pniu mózgu. Posiada sześć domen transmembranowych. Gen kodujący KV3.3 jest zlokalizowany na chromosomie 19q13.3-q13.4.
Immunogen
Potassium voltage-gated channel subfamily C member 3 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Kanał potasowy bramkowany napięciem, podrodzina C związana z Shaw, członek 3 (KV3.3) jest aktywowany i dezaktywowany szybko w porównaniu do innych kanałów potasowych. Pomaga to neuronom strzelać z dużą częstotliwością. Precyzyjne i szybkie tempo posiadane przez KV3.3 jest kluczowe dla obuusznych ścieżek pnia mózgu. Mutacje w genie kodującym ten kanał są związane z ataksją rdzeniowo-móżdżkową typu 13 (SCA13).
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał Prestige Antibodies® z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST73110
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jian Zhao et al.
The Biochemical journal, 454(2), 259-265 (2013-06-06)
The voltage-gated potassium channel Kv3.3 is the causative gene of SCA13 (spinocerebellar ataxia type 13), an autosomal dominant neurological disorder. The four dominant mutations identified to date cause Kv3.3 channels to be non-functional or have altered gating properties in Xenopus
John C Middlebrooks et al.
PloS one, 8(10), e76749-e76749 (2013-10-12)
Normal sound localization requires precise comparisons of sound timing and pressure levels between the two ears. The primary localization cues are interaural time differences, ITD, and interaural level differences, ILD. Voltage-gated potassium channels, including Kv3.3, are highly expressed in the
M Haas et al.
Mammalian genome : official journal of the International Mammalian Genome Society, 4(12), 711-715 (1993-12-01)
Four related genes, Shaker, Shab, Shaw, and Shal, encode voltage-gated K+ channels in Drosophila. Multigene subfamilies corresponding to each of these Drosophila genes have been identified in rodents and primates; this suggests that the four genes are older than the
Anna Duarri et al.
PloS one, 10(3), e0116599-e0116599 (2015-03-11)
Spinocerebellar ataxia type 13 (SCA13) is an autosomal dominantly inherited neurodegenerative disorder of the cerebellum caused by mutations in the voltage gated potassium channel KCNC3. To identify novel pathogenic SCA13 mutations in KCNC3 and to gain insights into the disease