Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA018019
Sigma-Aldrich
Anti-CCDC186 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anty-C10orf118, Anty-FLJ10188, Anty-FLJ35301
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
rozszerzona walidacja
RNAi knockdown
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
LKRTFKEGMDELRTLRTKVKCLEDERLRTEDELSKYKEIINRQKAEIQNLLDKVKTADQLQEQLQRGKQEIENLKEEVESLNSLINDLQKDIEGSRKRESELLLFTERLTSKNAQLQSESNSLQSQFDKVSC
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
C10orf118 lub domena coiled-coil zawierająca 186 (CCDC186) jest również znana jako antygen nowotworowy L14-2 skórnego chłoniaka T-komórkowego (CTCL).
Immunogen
domena coiled-coil zawierająca 186
Zastosowanie
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Western Blotting (1 artykuł)
Działania biochem./fizjol.
Sugeruje się, że C10orf118 lub domena coiled-coil zawierająca 186 (CCDC186) jest zaangażowana w proces nowotworzenia.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST72692
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Marcos de la Peña et al.
EMBO reports, 11(9), 711-716 (2010-07-24)
Small ribozymes have been regarded as living fossils of a prebiotic RNA world that would have remained in the genomes of modern organisms. In this study, we report the ultraconserved occurrence of hammerhead ribozymes in Amniota genomes (reptiles, birds and
Luisa Arrabal et al.
International journal of molecular sciences, 24(15) (2023-08-12)
CCDC186 protein is involved in the maturation of dense-core vesicles (DCVs) in the trans-Golgi network in neurons and endocrine cells. Mutations in genes involved in DCV regulation, other than CCDC186, have been described in patients with neurodevelopmental disorders. To date
Ilaria Caon et al.
Cancers, 13(5) (2021-04-04)
Interaction between cancer cells and their microenvironment is central in defining the fate of cancer development. Tumour cells secrete signals (cytokines, chemokines, growth factors) that modify the surrounding area, while the niche supplies structures and activities necessary for tumour maintenance
Guangxue Wang et al.
Cell & bioscience, 6, 41-41 (2016-06-14)
Concerted hormone secretion is essential for glucose homeostasis and growth. The oocyte testis gene 1 (Otg1) has limited information in mammals before. Human OTG1 has been identified as an antigen associated with cutaneous T cell lymphoma, while worm Otg1 is
Kyungyeun Song et al.
Journal of cell science, 132(3) (2019-02-03)
Compartmentalization of membrane transport and signaling processes is of pivotal importance to eukaryotic cell function. While plasma membrane compartmentalization and dynamics are well known to depend on the scaffolding function of septin GTPases, the roles of septins at intracellular membranes