Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
HPA017913
Sigma-Aldrich
Anti-COL15A1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Collagen alpha-1(XV) chain precursor
Wybierz wielkość
100 μL
2440,00 zł
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2440,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
RSSQALAFESSAGIFMGNAGATGLERFTGSLQQLTVHPDPRTPEELCDPEESSASGETSGLQEADGVAEILEAVTYTQASPKEAKVEPINTPPTPSSPFEDMELSGEPVPE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... COL15A1(1306)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Kolagen typu 15, α-1 (COL15A1) jest glikoproteiną, która ulega ekspresji w błonie podstawnej. Jest to białko o długości 1388 aminokwasów. Gen kodujący COL15A1 jest zlokalizowany w ludzkim chromosomie 9q21-q22.
Immunogen
Collagen alpha-1(XV) chain precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Kolagen typu 15, α-1 (COL15A1) odgrywa ważną rolę w utrzymaniu struktury macierzy zewnątrzkomórkowej. Działa jako supresor nowotworów w komórkach rakowych i pomaga w przyleganiu komórek do kolagenu I. Brak COL15A1 u myszy powoduje degenerację komórek śródbłonka w sercu i mięśniach szkieletowych.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74513
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
K Huebner et al.
Genomics, 14(2), 220-224 (1992-10-01)
The collagens constitute a large family of extracellular matrix components primarily responsible for maintaining the structure and biological integrity of connective tissue. These proteins exhibit considerable diversity size, sequence, tissue distribution, and molecular composition. Fourteen types of homo- and/or heterotrimeric
Haquima El Mourabit et al.
Frontiers in physiology, 7, 120-120 (2016-04-12)
Myofibroblasts are matrix-producing cells with contractile properties, usually characterized by de novo expression of alpha-smooth muscle actin, that arise in fibrotic diseases. Hepatic stellate cells (HSCs), known as perisinusoidal cells containing auto-fluorescent vitamin A, are the major although not exclusive
Brittany G Durgin et al.
American journal of physiology. Heart and circulatory physiology, 312(5), H943-H958 (2017-03-12)
Atherosclerotic plaque rupture with subsequent embolic events is a major cause of sudden death from myocardial infarction or stroke. Although smooth muscle cells (SMCs) produce and respond to collagens in vitro, there is no direct evidence in vivo that SMCs
Jacqueline A Wirz et al.
Matrix biology : journal of the International Society for Matrix Biology, 30(1), 9-15 (2010-10-12)
Correct folding of the collagen triple helix requires a self-association step which selects and binds α-chains into trimers. Here we report the crystal structure of the trimerization domain of human type XV collagen. The trimerization domain of type XV collagen
Michael J Mutolo et al.
Matrix biology : journal of the International Society for Matrix Biology, 31(5), 285-289 (2012-04-26)
Non-fibrillar collagen XV is a chondroitin sulfate modified glycoprotein that is associated with the basement membrane zone in many tissues. Its precise functions remain to be fully elucidated though it clearly plays a critical role in the structural integrity of