Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA017899
Sigma-Aldrich
Anti-OGFR antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-7-60 protein, Anti-OGFr, Anti-Opioid growth factor receptor, Anti-Zeta-type opioid receptor
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
RRKVDEGAGDSAAVASGGAQTLALAGSPAPSGHPKAGHSENGVEEDTEGRTGPKEGTPGSPSETPGPSPAGPAGDEPA
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... OGFR(11054)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Gen OGFR (receptor opioidowego czynnika wzrostu) znajduje się na ludzkim chromosomie 20q13.3.
Immunogen
Opioid growth factor receptor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Receptor opioidowego czynnika wzrostu (OGFR) wraz ze swoim ligandem - opioidowym czynnikiem wzrostu (OGF), reguluje w górę szlaki kinazy hamującej, które zależą od cyklin, opóźniając w ten sposób komórki przechodzące przez cykl komórkowy. Biorą one również udział w regulujących wzrost szlakach homeostazy. Ta kombinacja ligand-receptor może być celem w leczeniu raka jajnika.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST73989
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Diego M Avella et al.
American journal of physiology. Regulatory, integrative and comparative physiology, 298(2), R459-R466 (2009-11-20)
Hepatocellular carcinoma (HCC) is the third leading cause of cancer deaths worldwide, with a mortality rate approximating its incidence. Understanding the biology of these tumors, as well as treatment modalities, has been challenging. The opioid growth factor (OGF; [Met(5)]-enkephalin) and
Ian S Zagon et al.
Experimental biology and medicine (Maywood, N.J.), 238(5), 579-587 (2013-07-17)
The opioid growth factor (OGF) - opioid growth factor receptor (OGFr) axis is a biological pathway that is present in human ovarian cancer cells and tissues. OGF, chemically termed [Met(5)]-enkephalin, is an endogenous opioid peptide that interfaces with OGFr to
I S Zagon et al.
Brain research, 856(1-2), 75-83 (2000-03-10)
The native opioid growth factor (OGF), [Met(5)]-enkephalin, is a tonic inhibitory peptide that modulates cell proliferation and tissue organization during development, cancer, cellular renewal, wound healing, and angiogenesis. OGF action is mediated by a receptor mechanism. We have cloned and